Recent searches Clear History
聯絡我們
Phadia™  實驗室系統
可輔助診斷過敏和自體免疫疾病的可靠結果
Phadia 實驗室系統完全自動化,能夠最佳化工作流程效率,不受實驗室之規模和檢測量的影響。本產品可配合您的特定需求進行調整,並可讓您隨著實驗室作業量的增加順暢地進行擴充。 
為滿足您需求而生
Phadia 儀器系列提供大型檢測選單,以及可保持穩定 28 天的共用系統試劑與校正曲線。結合這些功能,有助於盡可能減少時間與試劑浪費。
所有 Phadia 儀器都能執行最新 Phadia™ Prime 軟體,讓您能夠最佳化實驗室與資訊工作流程。不論您對流通量的需求、空間限制和資源為何,一定有能夠符合您需求的 Phadia 儀器。
Phadia 儀器能透過下列方式協助您的實驗室:
Gears Scheduled Maintenance
提供全自動化功能僅需 15 分鐘親手操作,讓您的實驗室使用更少資源增加產能。
Step-by-Step OR Workflow
最佳化工作流程效率。所有校正曲線皆可保持穩定一個月且可涵蓋多重檢測,盡可能減少時間和試劑浪費。
Clipboard Checkmark 2
讓您在每個班次都能產出準確、可再現的檢測結果,避免不必要的停機時間。
哪一台 Phadia 儀器最適合我的實驗室?
不論您對流通量的需求、空間限制和資源為何,一定有能夠符合您需求的 Phadia 儀器。
Phadia™ 200 Instrument
Phadia 200 儀器為一檯面式儀器,旨在執行 ImmunoCAP 和 EliA 檢測以協助過敏和自體免疫狀況之診斷。
Phadia™ 250 Instrument
Phadia 250 為一多樣性儀器,每小時能產出高達 60 筆檢測結果,協助過敏和自體免疫狀況之診斷。
Phadia™ 1000 Instrument
Phadia 1000 儀器可讓具有大量過敏原致敏化檢驗的實驗室,產生一致且可再現的結果。
Phadia™ 2500+ Instrument
Phadia 2500+ 儀器可讓您的實驗室滿足逐漸成長的自體免疫和過敏原致敏檢測需求,提供可靠且準確的結果。
Phadia™ 5000+ Instrument
為高流通量實驗室的理想選擇,每週可提供 25,000 至 45,000 筆結果,Phadia 5000+ 儀器能為過敏和自體免疫檢測提供一系列效益。
叢集設定能讓數台 Phadia 儀器連成網絡,以一台 Phadia Prime 電腦進行操作。
尋找一台執行 ImmunoCAP™ 檢測的儀器。
尋找一台執行 EliA™ 檢測的儀器。
軟體與服務
Phadia LabCommunity
透過降低儀器停機時間,改善實驗室產能。使用 Phadia LabCommunity 獲取即時支援。
實驗室服務及支援
您的實驗室需求是我們的最大的優先考量。從客戶服務到技術支援,我們的目標是幫助支援您的員工、開立檢驗之臨床醫師和病患。在這裡了解有關我們眾多 Phadia 實驗室服務的內容。
Phadia™ Prime Software
進階軟體和連線可增強您實驗室的產能。
Special Allergen Service
找不到過敏原、抗原,還是檢測尚未商品化?我們的特殊過敏原服務將與您合作建立出僅限研究使用之專屬檢測。了解如何進行。
Quality Club
透過成為 Quality Club 會員來評估您的系統效能和確認過敏和自體免疫疾病檢測的品質。
Service Level Agreement
我們了解客戶對於服務皆有自身獨特的需求。這也是為何我們提供了各種服務協定等級,讓您可以從中進行選擇。
These products may not be cleared for use in your country. Please contact your sales representative for information about specific product availability.
這些產品可能並未獲准在您的國家/地區使用。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。WEEE 生產商註冊號碼 (愛爾蘭共和國):  IE002099WB