我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
從鼻炎、氣喘到免疫治療等…使用體外過敏診斷的黃金標準協助最佳化您的病患管理工作。1
如有實驗室人員有興趣將 ImmunoCAP 檢測加入檢測產品套組, 請探索 ImmunoCAP 產品目錄。
ImmunoCAP 檢測產品擁有超過 50 年的研究和開發經驗,目標是為您每天服務的病患提供臨床上準確且相關的檢測選項。
ImmunoCAP 類胰蛋白酶
這是一種獨特的標記,會測量肥大細胞釋放到循環中的類胰蛋白酶總濃度,協助診斷肥大細胞增生症,並提供在嚴重反應期間是否發生肥大細胞活化的深入分析。此外,類胰蛋白酶也提供資訊,可為毒液免疫治療 (VIT) 管理提供資訊。13-15
ImmunoCAP ECP
這是一項功能強大的檢測,可定量測量人類血清中的嗜伊紅性白血球陽離子蛋白 (ECP)。16 ECP 現為氣喘的臨床標記,可協助評估疾病活動及呼吸道發炎的嚴重程度。17
這些產品可能並未獲准在您的國家/地區使用。請聯絡您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
ImmunoCAP 和 EliA 檢測專為過敏和自體免疫診斷設計,在高度可擴充的 Phadia 實驗室系統上處理,提供您值得信賴的結果。
協助您診斷和病患管理的工具。