Recent searches Clear History
聯絡我們
比較各儀器的隱藏按鍵
Phadia 250 為彈性所打造
Phadia 250 儀器
比較各儀器
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
Phadia™ 250 儀器為靈活且多樣的儀器,可根據您的實驗室改變和成長需求進行調整。
每日皆在全球各地實驗室證實其可靠性。數千個系統正在使用中,往往為叢集* 設定,輔助過敏和自體免疫疾病的診斷。
Phadia 250 儀器左視圖
Phadia 250 儀器前視圖
Phadia 250 儀器右視圖
靈活性
  • 龐大的過敏原檢測選單,涵蓋超過 550 種全過敏原及混合物和 100 種過敏原成分。
  • 廣泛的自體免疫檢測選單,涵蓋具臨床意義之標記物,適用於評估超過 50 種最常見的自體免疫疾病標記物。
  • 使用者可設定陽性加驗功能。
  • 透過 Phadia™ Prime 軟體的 LIS 連線。
處理量
  • 流通量高達 60 筆結果/小時。
  • 機體內試劑冷藏存放。
  • 連續隨機存取樣本載入。
  • 28 天已儲存之校正曲線。
  • 機體內稀釋。
  • 可連接至實驗室自動化系統 (LAS)。**
  • 將多台 Phadia 儀器連成網絡以進行叢集* 設定,達成有效處理。
可靠性
  • 不同時間下,在各國、各系統、實驗室和使用者之間的優異一致性。
  • 經安全 Phadia LabCommunity 連線強化支援及疑難排解。
  • Quality Club:全球最大的品質評估計劃之一。
*叢集設定能讓數台 Phadia 儀器連成網絡,以一台 Phadia Prime 電腦進行操作。
** 聯繫您當地的 Thermo Fisher Scientific 代表以取得可用的 LAS 連線。
Phadia 250 儀器處理量
Phadia 250 離機時間表
探索 Phadia 實驗室系統的完整產品線。
檢視所有系統
查看所有可在 Phadia 250 執行的檢測。
檢視各檢測
檢視所有可用的檢測和儀器。
查看目錄