Andrea und Sylvia, zwei Mädchen im Alter von 3 Jahren mit Ekzemen in der Vergangenheit und einem positiven Pricktest auf Eiweiß, besuchen ihren Arzt, damit dieser ihre Eiallergien näher untersuchen kann.
Der Arzt, der Andrea und Sylvia behandelt, erstellt eine klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt Tests mit Eikomponenten anzufordern.
Bei Andrea und Sylvia wurde in der frühen Kindheit eine Allergie gegen Hühnerei diagnostiziert. Werden sich ihre Testergebnisse im Laufe der Zeit ändern?
Test | Typ | Andreas Ergebnisse | Sylvias Ergebnisse |
Eiweiß | Gesamtallergen | +5 | +4 |
Andrea und Sylvia hatten einen negativen Pricktest auf Milch.
Test | Typ | Andreas Ergebnisse | Sylvias Ergebnisse |
Eiweiß | Gesamtallergen | 20 | 22 |
Basierend auf Anamnese, Untersuchung und den Testergebnissen empfahl Andreas und Sylvias vorheriger Arzt, Eier vollständig von ihrem Speiseplan zu streichen.
Diese Ergebnisse können zusammen mit der Anamnese und den Symptomen von Andrea und Sylvia helfen, die Diagnose des Arztes zu bestätigen.
Test | Typ | Andreas Ergebnisse | Sylvias Ergebnisse |
Eiweiß | Gesamtallergen | 16 | 19 |
Gal d 1 (Ovomucoid) | Allergenkomponente | 0,4 | 16 |
Gal d 2 (Ovalbumin) | Allergenkomponente | 11,1 | 6,9 |
Gal d 3 (Conalbumin) | Allergenkomponente | 0,4 | 0,2 |
Gal d 4 (Lysozym) | Allergenkomponente | 4,5 | 0,3 |
Andreas geringe Sensibilisierung gegen Gal d 1 könnte eine Toleranz gegenüber gebackenen Eiern anzeigen.1,2 Durch einen offenen Provokationstest mit gebackenem Ei in der Klinik kann die Diagnose unterstützt werden. Mit Komponententests wäre es möglich gewesen, Andreas Lebensqualität zu verbessern: kein strikter Verzicht auf Ei und keine Stressursache in der Familie durch die Gefahr des Verzehrs von Backwaren mit Ei, beispielsweise Kuchen und Keksen.
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die großen Mengen von spezifischem IgE gegen Gal d 1 bei Sylvia zeigen ein Risiko für eine allergische Reaktion auf Ei in allen Zubereitungsformen an.1,2
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.