Andrea e Sílvia, garotinhas de 3 anos de idade com histórico de eczema e teste cutâneo positivo para clara de ovo, visitam seu médico para obter orientações adicionais sobre sua alergia ao ovo.
O médico de Andrea e Sílvia realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes usando componentes do ovo.
Andrea e Sílvia foram diagnosticadas com alergias ao ovo quando bebês. Os resultados dos testes mudarão com o passar do tempo?
Teste | Tipo | Resultados de Andrea | Resultados de Sílvia |
Clara de ovo | Alérgeno completo | +5 | +4 |
Andrea e Sílvia tiveram um teste cutâneo negativo para leite.
Teste | Tipo | Resultados de Andrea | Resultados de Sílvia |
Clara de ovo | Alérgeno completo | 20 | 22 |
Com base no histórico, avaliação e testes, seu profissional de saúde anterior recomendou que Andrea e Sílvia removessem totalmente o ovo de suas dietas.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas de Sílvia, ajudaram seu profissional de saúde a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Andrea | Resultados de Sílvia |
Clara de ovo | Alérgeno completo | 16 | 19 |
Gal d 1 (ovomucoide) | Componente de alérgeno | 0,4 | 16 |
Gal d 2 (ovalbumina) | Componente de alérgeno | 11,1 | 6,9 |
Gal d 3 (conalbumina) | Componente de alérgeno | 0,4 | 0,2 |
Gal d 4 (lisozima) | Componente de alérgeno | 4,5 | 0,3 |
O baixo nível de sensibilização de Andrea à Gal d 1 pode ser uma indicação de tolerância ao ovo cozido.1,2 Um teste de provocação oral na clínica com ovo cozido pode ser realizado para ajudar na confirmação do diagnóstico. Se os testes de componentes tivessem sido feitos antes, a qualidade de vida de Andrea poderia ter sido melhorada: Não há a necessidade de evitar ovos rigorosamente e a família não precisa se preocupar com o risco de que ela consuma produtos que contenham ovos cozidos, como bolos e biscoitos.
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
Os níveis significativos de IgE específica de Sílvia a Gal d 1 indicam que ela corre risco de reação a todas as formas de ovo.1,2
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.