7 歲的 Alice 在食用奶製品後曾出現腸胃不適、嘔吐及蕁麻疹等症狀,她向醫療人員尋求檢測服務。
醫療人員檢視了她全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以可反映其組成的全脂牛奶成分進行檢測。
特異性 IgE 血液檢測可協助判斷 Alice 能耐受奶類的可能性有多高。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Alice 的結果 |
牛奶 | 完整過敏原 | 12 kU/L |
Bos d 4 (α-乳白蛋白) | 過敏原成分 | 1.22 |
Bos d 5 (β-乳球蛋白) | 過敏原成分 | <0.10 |
Bos d 8 (酪蛋白) | 過敏原成分 | 7.53 |
Alice 對 α-乳白蛋白有致敏化反應,且會對酪蛋白產生大量 IgE,顯示她有對所有形式奶類過敏的風險。 1
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
選擇您偏好的語言