Alicia, una niña de 7 años con síntomas gastrointestinales, vómitos y urticaria al consumir productos lácteos, acude a consulta para realizarse unas pruebas.
El médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas de extracto total a leche y componentes alergénicos.
Los análisis de sangre de IgE específica pueden ayudar a determinar qué probabilidad hay de que Alicia tolere la leche.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Alicia |
Leche | Alérgeno completo | 12 kU/L |
Bos d 4 (α-lactoalbúmina) | Componente de alérgeno | 1,22 |
Bos d 5 (β-lactoglobulina) | Componente de alérgeno | <0,10 |
Bos d 8 (caseína) | Componente de alérgeno | 7,53 |
La sensibilización de Alicia a α-lactalbúmina y los niveles significativos de IgE a la caseína indican riesgo de reacción a todas las formas de leche. 1
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.