Alice, uma menina de 7 anos que apresentou desconforto gastrointestinal, vômito e urticária depois de consumir produtos com leite, visita seu médico para fazer testes.
O médico realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide realizar os testes sanguíneos usando o alérgeno completo e os componentes do leite.
Exames de sangue para IgE específica podem ajudar a determinar a probabilidade de Alice tolerar leite.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas da paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Alice |
---|---|---|
Leite | Alérgeno completo | 12 kU/L |
Bos d 4 (α-lactoalbumina) | Componente de alérgeno | 1,22 |
Bos d 5 (β-lactoglobulina) | Componente alergênico | <0,10 |
Bos d 8 (caseína) | Componente de alérgeno | 7,53 |
Teste | Tipo | Resultados de Alice |
---|
A sensibilização de Alice à α-lactoalbumina e os níveis significativos de IgE à caseína indicam um risco de reação a todas as formas de leite. 1
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.