만 7세인 Alice는 유제품을 먹고 위장 장애, 구토, 두드러기가 발생하여 검사를 받으러 담당 의사를 찾아갔습니다.
담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 우유 전체 항원을 사용하여 성분항원에 대한 반응과 함께 검사해 보기로 했습니다.
특이 IgE 혈액 검사는 Alice가 얼마나 우유에 내성을 가지고 있는지 판단하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Alice의 결과 |
우유 | 전체 항원 | 12 kU/L |
Bos d 4(α-락트알부민) | 알레르기 성분항원 | 1.22 |
Bos d 5(β-락토글로불린) | 알레르기 성분항원 | <0.10 |
Bos d 8(카제인) | 알레르기 성분항원 | 7.53 |
Alice는 α-락트알부민에 감작되며 카제인에 대한 IgE 수치는 유의한 수준을 보였습니다. 이는 Alice가 모든 형태의 우유에 알레르기 반응을 일으킬 위험이 있음을 나타냅니다. 1
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.