52 歲的 Susanne 無過敏病史,她最近某天凌晨 1 點因全身出現蕁麻疹和過敏性反應醒來而掛急診,因而向醫療人員尋求協助。她在前一天晚上吃了牛肉、沙拉,並喝了點酒。
負責 Susanne 的醫療人員檢視了她全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以 alpha-Gal 誘導的肉類過敏為檢測重點。
某位女性無過敏病史,她在全身出現蕁麻疹和過敏性反應後,向醫療人員尋求協助。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
類胰蛋白酶濃度 | 結果 |
正常 | 3 |
在急診時 | 14.5 |
類胰蛋白酶濃度暫時性提升,確認肥大細胞活化的跡象。
檢測 | 類型 | Susanne 的結果 |
牛肉 | 完整過敏原 | 6.8 |
豬肉 | 完整過敏原 | 6.5 |
羊肉 | 完整過敏原 | 6.2 |
α-Gal | 過敏原成分 | 26.7 |
檢測結果顯示 Susanne 會對牛肉、豬肉和羊肉產生致敏化反應。她對 alpha-Gal 產生了高濃度的 IgE,食用紅肉時會有出現全身性反應的風險。1
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
Susanne 的醫療人員進行以下處置:
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
選擇您偏好的語言