Susanne, 52 ans, sans antécédents d’allergie, consulte son médecin. Elle a été admise aux urgences récemment après s’être réveillée à 1 h du matin avec une urticaire généralisée et une anaphylaxie. Elle avait mangé du bœuf et de la salade avec du vin pour le dîner la veille au soir.
Le médecin de Susanne procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets et décide d’effectuer un test pour une allergie à la viande médiée par l’alpha-Gal.
Une femme sans antécédents d’allergie consulte son médecin après avoir subi une crise d’urticaire généralisée et une anaphylaxie.
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Concentration de tryptase | Résultats |
---|---|
Basale | 3 |
Aux urgences | 14,5 |
Concentration de tryptase | Résultats |
---|
L’élévation transitoire de la tryptase confirme l’activation mastocytaire.
Test |
Type |
Résultats de Susanne |
---|---|---|
Bœuf |
Allergène complet |
6,8 |
Porc |
Allergène complet |
6,5 |
Agneau |
Allergène complet |
6,2 |
alpha-Gal |
Composant allergénique |
26,7 |
Test |
Type |
Résultats de Susanne |
---|
Les résultats de ses tests montrent que Susanne est sensibilisée au bœuf, au porc et à l’agneau. Elle a une concentration élevée d’IgE anti-alpha-Gal et présente un risque de réactions systémiques en mangeant de la viande rouge.1
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
Le médecin de Susanne :
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.