이전까지 알레르기 병력이 없었던 만 52세 Susanne은 최근에 전신 두드러기와 아나필락시스로 새벽 1시에 잠이 깨어 응급실로 이송된 후 담당 의사의 진찰을 받았습니다. Susanne은 전날 저녁 식사로 와인과 함께 소고기와 샐러드를 먹었습니다.
Susanne의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 alpha-Gal 매개 육류 알레르기 검사를 하기로 했습니다.
알레르기 병력이 없는 한 여성이 전신 두드러기와 아나필락시스 증상을 겪은 후 담당 의사를 방문합니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
트립타제 수치 | 결과 |
정상 | 3 |
응급실 검사 시 | 14.5 |
일시적인 트립타제 수치 상승으로 비만 세포 활성화 확인.
검사 | 유형 | Susanne의 결과 |
소고기 | 전체 항원 | 6.8 |
돼지고기 | 전체 항원 | 6.5 |
양고기 | 전체 항원 | 6.2 |
alpha-Gal | 알레르기 성분항원 | 26.7 |
검사 결과 Susanne은 소고기, 돼지고기, 양고기에 감작되는 것으로 나타났습니다. Susanne은 alpha-Gal에 대한 IgE 수치가 높아 적색 육류를 섭취하면 전신 반응을 일으킬 위험이 있습니다.1
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
Susanne의 담당 의사:
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.