Suzana, uma mulher de 52 anos sem histórico de alergias, visita seu médico após uma recente ida ao pronto-socorro depois de acordar à 1 hora da manhã com urticária generalizada e anafilaxia. Ela tinha comido carne bovina, salada e vinho no jantar na noite anterior.
O médico de Suzana realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes para alergia a carne mediada por alfa-gal.
Uma mulher sem histórico de alergia visita seu médico após apresentar urticária generalizada e anafilaxia.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas da paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Nível de triptase | Resultados |
Normal | 3 |
No PS | 14,5 |
A elevação transitória de triptase confirma a ativação de mastócitos.
Teste |
Tipo |
Resultados de Suzana |
Carne bovina |
Alérgeno completo |
6,8 |
Carne suína |
Alérgeno completo |
6,5 |
Cordeiro |
Alérgeno completo |
6,2 |
alfa-gal |
Componente de alérgeno |
26,7 |
Seus resultados do teste mostraram que Suzana é sensível a carne bovina, carne suína e cordeiro. Ela apresenta altos níveis de IgE para alfa-gal e corre o risco de apresentar reações sistêmicas ao ingerir carne vermelha.1
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
O médicos de Suzana:
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.