Patricia, ein 16 Jahre altes Mädchen der Anamnese einer saisonalen Rhinokonjunktivitis zu Frühlingsbeginn, besucht ihren Arzt, da ihre Symptome in den letzten zwei bis drei Jahren schlimmer geworden sind. Außerdem verspürt sie beim Verzehr von Pfirsichen ein Jucken im Mund und sucht Rat bezüglich einer möglichen Pfirsichallergie.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt einen Test mit Pfirsich- und Birken-Allergenkomponenten zu veranlassen.
Ein Mädchen mit der Anamnese einer saisonalen Rhinokonjunktivitis und Jucken im Mund beim Verzehr von Pfirsichen besucht ihren Arzt.
Test |
Typ |
Patricias Ergebnisse |
Birkenpollen |
Gesamtallergen |
+5 |
Patricias Testergebnisse waren negativ für Esche, Gras und Beifuß.
Patricias vorheriger Arzt empfahl ihr orale Antihistaminika und verschrieb ihr lokale Steroide, beides zur Anwendung in der Birkenpollensaison.
Test |
Typ |
Patricias Ergebnisse |
Birkenpollen |
Gesamtallergen |
+6 |
Pfirsich |
Gesamtallergen |
+3 |
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Allergen | Typ |
Patricias Ergebnisse |
Birkenpollen |
Gesamtallergen |
33,3 |
Pfirsich |
Gesamtallergen |
10,4 |
Bet v 1 (PR-10) |
Allergenkomponente |
35,2 |
Bet v 2 |
Allergenkomponente |
<0,1 |
Bet v 4 |
Allergenkomponente |
<0,1 |
Bet v 6 |
Allergenkomponente |
<0,1 |
Pru p 1 (PR-10) |
Allergenkomponente |
16,3 |
Pru p 3 |
Allergenkomponente |
< 0,1 |
Der Pricktest und der Bluttest mit Allergengesamtextrakten zeigen an, dass Patricia gegen Birkenpollen und Pfirsich sensibilisiert ist. Eine Sensibilisierung gegen Pru p 1 führt wahrscheinlich zu oralen Symptomen.1 Die Ergebnisse der Allergenkomponententests sind nur für das PR-10-Protein der Birke (Bet v 1) und aus Pfirsich (Pru p 1) positiv. Dies weist darauf hin, dass Patricias Symptome beim Verzehr von Pfirsich eine Folge ihrer Birkenpollenallergie sind. In der Zukunft könnten Symptome auch bei anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln auftreten, die PR-10-Proteine enthalten, z. B. bei Äpfeln, Birnen, Haselnüssen, Karotten oder Sellerie.
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.