Recent searches Clear History
聯絡我們
ImmunoCAP ECP 檢測
呼吸道發炎的指標
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
ImmunoCAP™ ECP 測量血清中的嗜伊紅性白血球陽離子蛋白 (ECP) 含量。嗜酸性白血球為主要造成與部分氣喘類型相關之發炎反應的細胞。當嗜酸性白血球在呼吸道中活化,它們會經歷去顆粒化作用並釋放 ECP,造成呼吸道上皮細胞的損害。ECP 含量會與氣喘病患的發炎反應程度呈現相關。
具有嗜伊紅性發炎反應的氣喘病患,ECP 含量會上升。1,2
定期測量 ECP 可幫助氣喘之管控
ImmunoCAP ECP 可幫助您辨識呼吸道發炎反應的嚴重度1,並輔助判斷氣喘病患的適當治療。
準確診斷
  • 納入或排除疾病是否涉及嗜伊紅性發炎反應的可能性以及病患是否會對吸入型皮質類固醇 (ICS) 治療出現反應。1,2
風險評估
  • 判斷氣喘和呼吸道發炎反應的嚴重程度。1-3
  • 辨識是否存在氣喘惡化的潛在風險。2,4
適當的治療判斷
  • 達到 ICS 治療之正確劑量的指引。2,5,6
  • 追蹤病患服用抗發炎氣喘治療藥物的順從性。2
探索完整的 ImmunoCAP 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 ImmunoCAP 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
取得有關過敏原、過敏原混合物及過敏原成分的科學資訊。
造訪過敏原百科全書
參考資料
  1. Directions for use.ImmunoCAP ECP.
  2. Koh, G.C., et al., Eosinophil cationic protein: is it useful in asthma? A systematic review.Respir Med, 2007.101(4): p. 696-705.
  3. Parra, A., et al., Serum ECP levels in asthmatic patients: comparison with other follow-up parameters.Allergy Asthma Proc, 1996.17(4): p. 191-7.
  4. Belda, J., et al., Mild exacerbations and eosinophilic inflammation in patients with stable, well-controlled asthma after 1 year of follow-up.Chest, 2001.119(4): p. 1011-7.
  5. Kristjansson, S., et al., Urinary eosinophil protein X in children with atopic asthma: a useful marker of antiinflammatory treatment.J Allergy Clin Immunol, 1996.97(6): p. 1179-87.
  6. Lonnkvist, K., et al., Eosinophil markers in blood, serum, and urine for monitoring the clinical course in childhood asthma: impact of budesonide treatment and withdrawal.J Allergy Clin Immunol, 2001.107(5): p. 812-7.