ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
ImmunoCAP ECP 검사
기도 염증 마커
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
ImmunoCAP™ ECP는 혈청 내 호산구 양이온 단백질(ECP) 수치를 측정합니다. 호산구는 일부 유형의 천식과 연관된 염증 유발에 주로 관여하는 세포입니다. 기도의 호산구가 활성화되면 탈과립화 및 ECP 방출을 통해 기도 상피 손상을 유발합니다. ECP 수치는 천식 환자의 염증 수준과 상관관계가 있습니다.
호산구성 염증이 있는 천식 환자는 ECP 수치가 높습니다.1,2
정기적인 ECP 측정을 통해 천식의 관리에 도움을 줄 수 있습니다.
ImmunoCAP ECP는 기도 염증의 중증도를 식별하고1 천식 환자에 대한 적절한 요법을 결정하는 데 필요한 도움을 제공합니다.
정확한 진단
  • 호산구 염증이 이 질병에 관여하는지 여부 및 환자가 흡입 코르티코스테로이드(ICS) 요법에 반응하는지 여부를 진단에 고려하거나 배제 가능1,2
위험 평가
  • 천식 및 기도 염증의 중증도 파악1-3
  • 천식 악화의 잠재적 위험 식별2,4
관련된 치료법 결정
  • ICS 요법의 정확한 용량 표적화 가이드 2,5,6
  • 항염증 천식 요법의 환자 순응도 추적관찰2
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
참고문헌
  1. Directions for use. ImmunoCAP ECP.
  2. Koh, G.C., et al., Eosinophil cationic protein: is it useful in asthma? A systematic review. Respir Med, 2007. 101(4): p. 696-705.
  3. Parra, A., et al., Serum ECP levels in asthmatic patients: comparison with other follow-up parameters. Allergy Asthma Proc, 1996. 17(4): p. 191-7.
  4. Belda, J., et al., Mild exacerbations and eosinophilic inflammation in patients with stable, well-controlled asthma after 1 year of follow-up. Chest, 2001. 119(4): p. 1011-7.
  5. Kristjansson, S., et al., Urinary eosinophil protein X in children with atopic asthma: a useful marker of antiinflammatory treatment. J Allergy Clin Immunol, 1996. 97(6): p. 1179-87.
  6. Lonnkvist, K., et al., Eosinophil markers in blood, serum, and urine for monitoring the clinical course in childhood asthma: impact of budesonide treatment and withdrawal. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 812-7.