我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
ImmunoCAP™ 類胰蛋白酶為一種獨特的標記物,其能測量從肥大細胞釋放至循環血中的類胰蛋白酶總含量。上升的類胰蛋白酶含量能幫助臨床醫師確認嚴重過敏反應期間的肥大細胞活化,以決定毒液免疫治療 (VIT) 是否適合並協助肥大細胞增多症的診斷。1-3 ImmunoCAP 類胰蛋白酶能測量到類胰蛋白酶含量的短暫上升,同時也能建立出一個人的類胰蛋白酶含量基準線。嚴重反應期間的類胰蛋白酶短暫上升有助於辨識和評估反應的程度。1 持續上升的類胰蛋白酶含量基準線,便可能是肥大細胞增多症的指標。1,3
選擇您偏好的語言