ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
ImmunoCAP 트립타제 검사 중증 반응/비만세포증의 고유한 마커
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
ImmunoCAP™ 트립타제는 비만세포가 순환계로 방출한 트립타제의 총 수치를 측정하는 고유한 마커입니다. 트립타제 수치 상승은 임상의가 중증 알레르기 반응에서 비만세포 활성화를 확인하고 곤충독 면역 치료(VIT)가 적절한지 판단하며 비만세포증의 진단을 지원하는 데 도움을 줍니다.1-3 ImmunoCAP 트립타제는 일시적인 트립타제 수치 증가를 측정할 수 있을 뿐 아니라 인체의 베이스라인 트립타제 수치를 정립할 수 있도록 합니다. 중증 반응에서 트립타제의 일시적인 증가는 반응의 정도를 파악하고 평가하는 데 도움이 됩니다.1 트립타제 베이스라인 수치의 지속적인 상승은 비만세포증의 가능성을 시사합니다.1,3
ImmunoCAP 트립타제 검사는 임상 소견 외에 의료 제공자에게 다음과 같이 도움을 줄 수 있습니다.
정확한 진단
  • 중증 반응: 트립타제 검사 및 관련 특이 IgE 항체 검사는 중증 반응의 기저 원인이 알레르기인지 여부를 식별하는 데 도움을 줍니다.4,5
  • 비만세포증: 트립타제 베이스라인 수치는 체내 비만세포 부담을 반영하며 전신 비만세포증 진단을 고려하거나 배제하는 데 도움이 될 수 있습니다.1,3
위험 평가
  • 베이스라인 트립타제 수치 상승은 다른 임상 소견과 함께 막시목 곤충의 침독과 약물에 대한 반복적인 중증 반응에 대한 유의한 위험 요인일 수 있습니다.2,4,5
관련된 치료법 결정
  • 벌 및/또는 말벌 침독에 이전에 반응이 나타났던 환자에게 VIT가 적합한지 여부를 결정하는 데 도움을 줍니다.2,4,5
  • 기저 비만세포증이 있는 곤충독 알레르기 환자에게 평생 필요한 치료법을 결정할 수 있습니다.2,4,5
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
참고문헌
  1. Schwartz, L.B., Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am, 2006. 26(3): p. 451-63.
  2. Bonifazi, F., et al., Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy, 2005. 60(12): p. 1459-70.
  3. Horny H-P et al. Mastocytosis. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (Eds). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2017. .
  4. Simons, F.E., et al., International consensus on (ICON) anaphylaxis. World Allergy Organ J, 2014. 7(1): p. 9.
  5. Simons, F.E., et al., 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines. World Allergy Organ J, 2015. 8(1): p. 32.