Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
ImmunoCAP Tryptase-Test Einzigartiger Marker für schwere Reaktionen/Mastozytose
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
ImmunoCAP™ Tryptase ist ein einzigartiger Marker, der die Gesamt-Tryptase-Konzentration misst, die von Mastzellen in den Blutkreislauf freigesetzt wird. Erhöhte Tryptasewerte helfen Ärzten bei der Bestätigung einer Mastzellaktivierung während einer schweren allergischen Reaktion, bei der Entscheidung über eine Immuntherapie mit Insektengift und bei der Diagnose einer Mastozytose.1-3 ImmunoCAP Tryptase ermöglicht die Messung von vorübergehenden Erhöhungen des Tryptasespiegels sowie die Bestimmung der Tryptase-Basalwerte einer Person. Eine vorübergehende Erhöhung des Tryptasewerts während einer schweren Reaktion hilft bei der Identifizierung und Beurteilung des Ausmaßes der Reaktion.1 Ein dauerhaft erhöhter Tryptasewert ist ein Hinweis auf eine mögliche Mastozytose.1,3
ImmunoCAP Tryptase-Tests können zusammen mit klinischen Befunden Ärzte unterstützen, Folgendes zu erreichen:
Genaue Diagnose
  • Schwere Reaktion: Tryptase-Tests und relevante spezifische IgE-Antikörpertests helfen dabei zu erkennen, ob die zugrunde liegende Ursache der schweren Reaktion eine Allergie ist.4,5
  • Mastozytose: Die Tryptase-Basalwerte spiegeln die Mastzelllast im Körper wider und können helfen, eine systemische Mastozytose zu bestätigen oder auszuschließen.1,3
Risikobewertung
  • Ein erhöhter Tryptase-Basalwert kann in Verbindung mit anderen klinischen Befunden ein signifikanter Risikofaktor für wiederholte schwere Reaktionen auf Hymenoptera-Insektenstiche und Medikamente sein.2,4,5
Relevante Behandlungsentscheidungen
  • Hilfe bei der Entscheidung, ob eine Immuntherapie für Patienten mit Reaktionen auf Bienen- und/oder Wespenstiche geeignet ist.2,4,5
  • Entscheidung für eine lebenslange Behandlung für auf Insektengift allergische Patienten mit zugrunde liegender Mastozytose.2,4,5
Entdecken Sie das vollständige ImmunoCAP Portfolio.
Portfolio anzeigen
Finden Sie ein Laborsystem zur Durchführung von ImmunoCAP Tests.
Phadia Laborsysteme anzeigen
Hier finden Sie wissenschaftliche Informationen zu Allergengesamtextrakten, Allergenmischungen und Allergenkomponenten.
Besuchen Sie das Allergenlexikon
Literatur
  1. Schwartz, L.B., Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am, 2006. 26(3): S. 451-63.
  2. Bonifazi, F., et al., Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy, 2005. 60(12): S. 1459-70.
  3. Horny H-P et al. Mastocytosis. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (Eds). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2017. .
  4. Simons, F.E., et al., International consensus on (ICON) anaphylaxis. World Allergy Organ J, 2014. 7(1): S. 9.
  5. Simons, F.E., et al., 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines. World Allergy Organ J, 2015. 8(1): S. 32.