ファディア 200 | ファディア 250 | ファディア 1000 | ファディア 2500 | ファディア 5000 | |
Immu不適合CAP | アレルギー | アレルギー | アレルギー | アレルギー | アレルギー |
EliA | 自己免疫 |
自己免疫 | N/A | 自己免疫 | 自己免疫 |
システムの詳細 | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム | 完全自動クローズトイムノアッセイシステム |
プロセス | バッチ | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
最大スループット | バッチあたり最大96件の検査結果 | 最大60件/時間の結果 | 最大240件/時間の結果 | 最大480件/時間の結果 | 最大960件/時間の結果 |
サンプルの種類 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 |
サンプルラック用サンプルチューブ、10ポジション | 高さ 42-100mm 直径 10-16mm |
高さ 50-110mm 直径 10-17mm |
高さ 50-105mm 直径 10-17mm |
N/A | N/A |
サンプルラック用サンプルチューブ、5ポジション | N/A | N/A | N/A | 高さ 70-105mm 直径 10-17mm |
高さ 70-105mm 直径 10-17mm |
サンプルバーコードの種類 | コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
コード39、コード93、コード128、Codabar(NW-7)、COOP 2/5*、EAN-8、産業2/5*、インターリーブ2–5 *ファディア200とファディア1000では使用できません |
サンプルの希釈 | アレルギー 自己免疫 |
アレルギー 自己免疫 |
N/A | 自己免疫 | 自己免疫 |
レベルと血栓の検出 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
反射検査 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
STATサンプル | 不適合 | 適合 | 不適合 | 適合 | 適合 |
試薬 | General Immu不適合CAP and EliA 試薬 available on board. 装填されたバッチに応じたイムノキャップまたはエリア試薬 | 一般的なイムノキャップおよびエリア試薬をオンボードで使用可。 | 一般的なイムノキャップおよびエリア試薬をオンボードで使用可。 | 一般的なイムノキャップおよびエリア試薬をオンボードで使用可。 | 一般的なイムノキャップおよびエリア試薬をオンボードで使用可。 |
校正の種類 | アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) | アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) |
アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) |
アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) |
アッセイグループごとに1本のアイソタイプマスター曲線(IgG、IgE、IgM、IgA) |
校正の安定性 | 28日間 | 28日間 | 28日間 | 28日間 | 28日間 |
リンス液の水の要件 | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* | 臨床検査用試薬水(タイプIおよびIIの水の代わりにCLRWを使用可)* |
リモートトラブルシューティングとサポート | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
周囲動作温度 | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
電気的要件 | 110-240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
寸法(高さx幅x奥行き) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186x127x75 テーブル付き 73x50x30 in |
215x183x105 cm 85x72x42 in |
195x411x135 cm 77x162x53 in |
195x619x135 cm 77x244x53 in |
重量(空の場合) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*タイプIIラボラトリーグレードの水の代用として臨床検査用試薬水(CLRW)を使用できます。承認済みガイドライン第4版。
世界中のラボで毎日その信頼性を証明しています。
* 日本国内で測定可能な項目については、弊社営業にお問合せください (お問い合わせフォーム)
** 酵素標識抗体試薬およびキャリアのみ
*** クラスター設定により、ネットワーク接続された複数のファディア全自動免疫分析装置を1台のファディアプライムコンピューターで操作できます
届出番号 13B1X10436010006 一般医療機器 特定保守管理医療機器/設置管理医療機器 ファディア250
製造販売元:株式会社日立ハイテク 販売元:サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社
アレルギーおよび自己免疫疾患の診断を担うグローバルリーダーとして、当社は、適切な疾患診断と患者管理を支援します。
Legal manufacturer: Phadia AB
アクセスするウェブサイトの言語を選択ください