Recent searches Clear History
Contacto
Hidden Button for comparing instruments
Phadia 250 Hecho para ser flexible
Instrumento Phadia 250
Comparar instrumentos
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
El instrumento Phadia™ 250 es un instrumento flexible y versátil que se adapta a las cambiantes y crecientes necesidades de su laboratorio.
Demuestra su fiabilidad todos los días en laboratorios de todo el mundo. Hay miles de sistemas en uso, normalmente en una configuración agrupada*, para facilitar el diagnóstico de enfermedades autoinmunes y alérgicas.
Hidden Button for Modal Video
Vista izquierda del instrumento Phadia 250
Vista frontal del instrumento Phadia 250
Vista derecha del instrumento Phadia 250
Flexibilidad
  • Amplio menú de pruebas de alérgenos que cubre más de 550 alérgenos y mezclas y 100 componentes de alérgenos.
  • Amplio menú de pruebas de enfermedades autoinmunes clínicamente relevantes para la evaluación de más de 50 de los marcadores de enfermedades autoinmunes más comunes
  • Funcionalidad de contranálisis configurable por el usuario.
  • Conectividad de LIS a través del software Phadia™ Prime.
Capacidad
  • Rendimiento de hasta 60 resultados/hora.
  • Almacenamiento interno de reactivos refrigerados.
  • Carga de muestras de acceso aleatorio continuo.
  • Curva de calibración almacenada durante 28 días.
  • Diluciones en el instrumento.
  • Se puede conectar a sistemas de automatización de laboratorios (LAS).**
  • Conecte en red varios instrumentos Phadia en una configuración agrupada* para gestionarlos de forma efectiva.
Fiabilidad
  • Excelente uniformidad a largo plazo y entre países, sistemas, laboratorios y usuarios.
  • Soporte y solución de problemas mejorados por la conectividad segura de Phadia LabCommunity.
  • Quality Club: uno de los programas de evaluación de calidad global más importantes.
* La configuración agrupada permite que varios instrumentos Phadia conectados en red funcionen con un único ordenador Phadia Prime.
** Contacte con su representante local de Thermo Fisher Scientific para conocer la conectividad LAS disponible.
Capacidad de instrumentos de Phadia 250
Diagrama de tiempo sin vigilancia del Phadia 250
Explore la línea completa de sistemas de laboratorio Phadia
Ver todos los sistemas
Vea todas las pruebas que se pueden realizar en el Phadia 250
Ver pruebas
Vea todas las pruebas e instrumentos disponibles
Consultar catálogo