Charlie, un bambino di 5 anni con una storia di allergia all'uovo, incontra il medico dopo aver consumato accidentalmente l'uovo senza aver avuto alcuna reazione. Suo padre riferisce che Charlie aveva mangiato un dessert contenente l'uovo, senza però mostrare i sintomi dell'allergia.
Il suo medico esegue una completa anamnesi clinica e un esame fisico approfondito e decide di sottoporre Charlie al test per l’allergene estrattivo dell’uovo, con reflex test per le componenti molecolari allergeniche.
A Charlie era stata diagnosticata un'allergia all'uovo nella primissima infanzia. Di recente ha però mangiato l'uovo senza avere alcuna reazione. Com'è possibile?
Risultati del test di Charlie a 1 anno:
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|---|---|
Albume |
Allergene estrattivo |
+4 |
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|---|---|
Albume |
Allergene estrattivo |
18 |
Gal d1 (Ovomucoide) |
Componente molecolare allergenica |
9,4 |
Gal d2 (Ovoalbumina) |
Componente molecolare allergenica |
4,1 |
Gal d3 (Conalbumina) |
Componente molecolare allergenica |
2,4 |
Gal d4 (Lisozima) |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|
Risultati del test di Charlie a 3 anni:
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|---|---|
Albume |
Allergene estrattivo |
+3 |
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|---|---|
Albume |
Allergene estrattivo |
13 |
Gal d1 (Ovomucoide) |
Componente molecolare allergenica |
8,2 |
Gal d2 (Ovoalbumina) |
Componente molecolare allergenica |
2,0 |
Gal d3 (Conalbumina) |
Componente molecolare allergenica |
2,0 |
Gal d4 (Lisozima) |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|
Il precedente medico aveva consigliato di eliminare l'uovo in ogni sua forma dalla dieta di Charlie.
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|---|---|
Albume |
Allergene estrattivo |
2,3 |
Gal d1 (Ovomucoide) |
Componente molecolare allergenica |
1,1 |
Gal d2 (Ovoalbumina) |
Componente molecolare allergenica |
2,1 |
Gal d3 (Conalbumina) |
Componente molecolare allergenica |
1,5 |
Gal d4 (Lisozima) |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
Test |
Tipo |
Risultati di Charlie |
---|
La riduzione dei livelli di sensibilizzazione verso l'Ovomucoide (Gal d1) di Charlie indica che la sua allergia all'uovo si sta risolvendo.1,2 Si consiglia di effettuare un test di provocazione orale con uovo riscaldato/cotto per determinare se il bambino lo tollera in queste forme.
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
PIANO DI GESTIONE CLINICO
FOLLOW-UP
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.