Charlie, ein 5 Jahre alter Junge mit einer Eiallergie, hat vor Kurzem nach dem versehentlichen Verzehr von Ei keine Reaktion gezeigt und besucht darum seinen Arzt. Sein Vater berichtet, dass Charlie ein Sorbet gegessen hat, das Ei enthielt, aber keinerlei allergische Symptome zu beobachten waren.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und fordert spezifische IgE-Tests gegen Eiweiß und Ei-Allergenkomponenten an.
Bei Charlie wurde im Säuglingsalter eine Allergie gegen Hühnerei diagnostiziert, aber vor kurzem hat er beim Verzehr von Ei keine Reaktion gezeigt. Wie kommt das?
Charlies Testergebnisse im Alter von 1 Jahr:
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|---|---|
Eiweiß | Gesamtallergen | +4 |
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|---|---|
Eiweiß | Gesamtallergen | 18 |
Gal d 1 (Ovomucoid) | Allergenkomponente | 9,4 |
Gal d 2 (Ovalbumin) | Allergenkomponente | 4,1 |
Gal d 3 (Conalbumin) | Allergenkomponente | 2,4 |
Gal d 4 (Lysozym) | Allergenkomponente | < 0,1 |
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|
Charlies Testergebnisse im Alter von 3 Jahren:
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|---|---|
Eiweiß | Gesamtallergen | +3 |
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|---|---|
Eiweiß | Gesamtallergen | 13 |
Gal d 1 (Ovomucoid) | Allergenkomponente | 8,2 |
Gal d 2 (Ovalbumin) | Allergenkomponente | 2,0 |
Gal d 3 (Conalbumin) | Allergenkomponente | 2,0 |
Gal d 4 (Lysozym) | Allergenkomponente | < 0,1 |
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|
Charlies vorheriger Arzt empfahl, Eier in allen Zubereitungsformen vollständig von seinem Speiseplan zu streichen.
Diese Ergebnisse helfen zusammen mit der Anamnese und den Symptomen dieses Patienten, die Diagnose zu bestätigen.
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|---|---|
Eiweiß | Gesamtallergen | 2,3 |
Gal d 1 (Ovomucoid) | Allergenkomponente | 1,1 |
Gal d 2 (Ovalbumin) | Allergenkomponente | 2,1 |
Gal d 3 (Conalbumin) | Allergenkomponente | 1,5 |
Gal d 4 (Lysozym) | Allergenkomponente | < 0,1 |
Test | Typ | Charlies Ergebnisse |
---|
Charlies sinkende Sensibilisierung gegen Ovomucoid (Gal d 1) zeigt an, dass seine Allergie gegen Eier nachlässt.1,2. Zunächst wird ein oraler Nahrungsmittelprovokationstest gegen stark erhitzte/durchgebackene Eier empfohlen, um festzustellen, ob Charlie diese Form von Ei verträgt.
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.