ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
셀리악병 검사실 검사
생검이 필요없는 진단 지원
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
셀리악병은 유전적 소인을 가진 사람들에서 글루텐 섭취로 인해 소장에 영향을 미치는 만성 다기관 자가면역질환입니다.1 이 질환은 빈혈, 모호한 복부 증상, 식도염, 신경병증, 운동실조, 우울증, 성장부전, 골연화증 및 기타 여러 광범위한 증상이 나타날 수 있습니다.1 대부분의 환자에서 셀리악병은 진단되지 않은 상태로 계속 유지됩니다.1
셀리악병에 대한 진단 지침은 총 혈청 IgA 측정과 함께 항 조직 트랜스글루타미나제 IgA(tTG IgA)를 이용한 실험실 검사를 시작할 것을 권장합니다.1-3
특별한 상태에서는 탈아미드화 글리아딘 펩타이드 및 항 조직 트랜스글루타미나제 IgG 항체로 유도된 IgA 및 IgG 항체를 측정할 것을 권장합니다.1-3
셀리악병 검사 시 Thermo Fisher Scientific의 포트폴리오를 선택해야 하는 이유
밀 관련 질환의 in vitro 진단을 위한 가장 광범위한 포트폴리오 EliA™ 셀리악 포트폴리오는 셀리악병 진단을 위한 동급 최강의 워크플로우 최적화 검사 알고리즘을 제공합니다.13
동급 최강의 조직 트랜스글루타미나제 IgA 검사
98.5%의 특이도를 제공하는 EliA Celikey IgA 검사는 임상적으로 가장 관련성이 높고 완전 자동화된 조직 트랜스글루타미나제 IgA 검사로서, 셀리악병으로 고통 받고 있는 환자를 처음부터 더 많이 정확하게 식별함으로써 환자 중심 진료를 가능하게 합니다.4
내시경 검사의 필요성 감소
셀리악병 진단을 위한 유럽소아소화기영양학회(ESPGHAN) 2019 가이드라인에서는 항 조직 트랜스글루타미나제 항체 검사 결과가 제조사 정상치상한(ULN)의 10배를 초과할 경우 내시경 검사 대신 근내막 항체(EMA) 확인 검사로 대체할 수 있다고 규정하고 있습니다.2
생검을 조건부로 생략하기 위한 ESPGHAN 지침의 유효성을 입증하기 위해 전향적 다기관 연구가 수행되었습니다.5 이 연구에서는 단지 2 x ULN(20 EliA U/ml)에서 99%의 PPV 및 단지 5 x ULN(50 EliA U/ml)에서 100%의 PPV로 EliA Celikey IgA 검사가 다른 어떤 자동 assay보다도 내시경 검사를 줄이는 데 도움이 될 수 있음을 입증했습니다. 5
전체 EliA 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
EliA 검사를 실행할 기기를 찾아보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
검사실과 고객을 위한 유용한 자료를 찾아보십시오.
리소스 라이브러리 방문하기
참고문헌
  1. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, Castillejo G, Sanders DS, Cellier C, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J. 2019;7(5):583-613.
  2. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabo I, Kurppa K, Mearin ML, Ribes-Koninckx C, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-56.
  3. Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, Murray JA, American College of G. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol. 2013;108(5):656-76; quiz 77.
  4. Vermeersch P, Geboes K, Marien G, Hoffman I, Hiele M, Bossuyt X. Serological diagnosis of celiac disease: comparative analysis of different strategies. Clin Chim Acta. 2012;413(21-22):1761-7.
  5. Werkstetter KJ, Korponay-Szabo IR, Popp A, Villanacci V, Salemme M, Heilig G, et al. Accuracy in Diagnosis of Celiac Disease Without Biopsies in Clinical Practice. Gastroenterology. 2017;153(4):924-35.