ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
ImmunoCAP 총 IgE
총 IgE 농도 정량화
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
ImmunoCAP™ 총 IgE는 인간 혈청 또는 혈장 시료에서 순환 IgE의 총량을 측정합니다.1 IgE 항체는 알레르기 항원에 대한 감작의 결과로 나타날 수 있습니다. 알레르기로 인한 천식, 비염 또는 아토피 피부염을 앓고 있는 많은 환자에서 총 IgE 농도가 상승할 수 있습니다.1,3-5
ImmunoCAP 총 IgE는 2 ~ 5000kU/L 사이의 넓은 측정 범위 내에서 정확한 순환 IgE 수치를 제공하는 완전 정량적 검사입니다.1 혈청 IgE 수치가 낮은 환자의 경우, ImmunoCAP Total IgE Low Range는 0.1 ~ 100kU/L 사이의 정량적 측정을 제공합니다.2
임상 활용도
  • 총 혈청 IgE 수치는 아토피 상태에 따라 달라지며6 IgE 매개 알레르기 질환의 임상 진단에 도움을 줍니다.1,2
  • 아토피 병력 없이 직업성 알레르기가 의심되는 환자의 경우, 혈청 IgE 수치의 상승은 높은 수준의 알레르기 항원 노출로 인한 감작의 가능성을 시사합니다.7,8
  • 장내 기생충 감염도 IgE 생성을 유도하는 것으로 알려져 있으며, 이로 인해 혈청 IgE 수치가 상승합니다.9
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
참고문헌
  1. Directions for use. ImmunoCAP Total IgE.
  2. Directions for use. ImmunoCAP Total IgE Low Range.
  3. Cakanlar, F.N., E. Ceylan, and A. Kanbay, Relationship between serum total ige specific ige and serum total eosinophil counts in asthma bronchiale patients. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A25.
  4. Poleshuck, R.T.F., et al., Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(1): p. A142-A142.
  5. Poleshuck, Rafael Teixeira Figueredo et al. “Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis” World Allergy Organization Journal, Volume 8, A142
  6. Wayne T. R. and Hales B. J. “Immune Responses to Inhalant Allergens”; WAO Journal 2008;89-95
  7. Hollund, B.E., et al., Occupational exposure to hairdressing chemicals and immunoglobulin E synthesis. Scand J Work Environ Health, 2002. 28(4): p. 264-9.
  8. Hossain;, M.A. and L.N. Islam, Effect of Occupational Exposure on Allergic Diseases and Relationship with Serum IgE Levels in the Tannery Workers in Bangladesh. 2016.
  9. De Farias Sales, V.S., et al., Serum total IgE, ascaris lumbricoides specific IgE and eosinophils in parasites-infected children in a tropical area. The World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A223-A223.