ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
ImmunoCAP 특이 IgG
항원 노출 마커
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
ImmunoCAP™ 특이 IgG 검사를 통해 인간 혈청 또는 혈장에서 순환 알레르기 항원 특이 IgG 항체의 농도를 측정할 수 있습니다.1 이러한 항체들은 신체의 자연 방어 체계의 일부이며, 이물질에 대한 접촉에 반응하여 발현됩니다. ImmunoCAP 포트폴리오는 세균, 진균, 동물, 식물 및 화학 물질 등 과도한 면역 반응을 유발할 수 있는 일반적인 환경 알레르기 항원/항원에 대한 검사를 제공합니다.23
특이 IgG 항체 측정을 통해 여러 질병 분야에서 다양하고 귀중한 임상 정보를 얻을 수 있습니다.
알레르기 질환
알레르기 질환에서 특이 IgG 검사 결과가 어떻게 사용되는지에 대한 몇 가지 예시:
  • 천식, 비염, 두드러기, 습진 및 위장관 질환에 대한 임상 연구
  • 외인성 알레르기성 폐포염(즉, 과민성 간질폐렴), 침습적 아스페르길루스증 및 알레르기 기관지폐 침습적 아스페르길루스증(ABPA) 등의 간질성 폐질환에 대한 노출의 마커로 사용2,4,5
  • 과민성 간질폐렴을 유발할 수 있는 화학 물질 등의 직업성 알레르기 항원에 대한 높은 수준 노출의 마커로 사용6
순환 특이 IgG 항체의 정상 수치 이상의 일반적인 컷오프 값은 이들 항체가 알레르기 항원 노출의 마커이기 때문에 존재하지 않으며, 이는 질병과 직접적으로 관련되지 않을 수도 있고 현지 환경 및 노출 수준에 따라서도 달라집니다.7
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
참고문헌
  1. Directions for use. ImmunoCAP IgG.
  2. Costabel, U., F. Bonella, and J. Guzman, Chronic hypersensitivity pneumonitis. Clin Chest Med, 2012. 33(1): p. 151-63.
  3. Baur, X., A. Fischer, and L.T. Budnik, Spotlight on the diagnosis of extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis). Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 2015. 10: p. 15-15.
  4. Sterclova, M., M. Vasakova, and M. Metlicka, Significance of specific IgG against sensitizing antigens in extrinsic allergic alveolitis: serological methods in EAA. Rev Port Pneumol, 2011. 17(6): p. 253-9.
  5. Van Hoeyveld, E., L. Dupont, and X. Bossuyt, Quantification of IgG antibodies to Aspergillus fumigatus and pigeon antigens by ImmunoCAP technology: an alternative to the precipitation technique? Clin Chem, 2006. 52(9): p. 1785-93.
  6. Baur, X., Hypersensitivity pneumonitis (extrinsic allergic alveolitis) induced by isocyanates. J Allergy Clin Immunol, 1995. 95(5 Pt 1): p. 1004-10.
  7. Tan YH1, Ngan CC, Huang SW, Loo CM, Low SY. Specific Serum Immunoglobulin G (IgG) Levels Against Antigens Implicated in Hypersensitivity Pneumonitis in Asymptomatic Individuals. Ann Acad Med Singapore. 2019 Jan;48(1):36-38