ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
ImmunoCAP 특이 IgE 검사 Gold Standard 특이 IgE 검사 포트폴리오
당사는 아토피 검사, 전체 알레르기 항원에서 알레르기 성분항원에 이르는 광범위한 특이 IgE 검사 선택 옵션을 제공하여 의료 서비스 제공자가 천식을 포함한 알레르기 질환을 정확하게 진단하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. 50년이 넘는 알레르기 항원 개발 경험과 6,000건이 넘는 관련 연구 문헌1을 바탕으로 제공되는 광범위한 알레르기 항원 메뉴를 통해 ImmunoCAP™은 Gold Standard sIgE 혈액 검사 기술로 지칭되고 있습니다.2
당사의 특이 IgE 메뉴
  • ImmunoCAP Phadiatop/Phadiatop Infant
    꽃가루, 집먼지 진드기 및 반려동물 등의 환경에서 단백질에 대한 IgE 매개 반응을 생성하는 경향이 있는 아토피 알레르기를 진단에 고려하거나 배제하는 단일 검사입니다.
  • ImmunoCAP 전체 알레르기 항원
    550개가 넘는 다양한 전체 알레르기 항원과 알레르기 혼합항원은 알레르기 유발인자 식별에 도움을 줍니다.
  • ImmunoCAP 알레르기 성분항원
    100개가 넘는 알레르기 성분항원은 임상의가 일차 감작과 교차 반응을 감별하고, 전신 반응에 대한 위험성을 평가하며, 성공적인 면역요법을 위한 알레르기 항원을 결정하는 데 도움을 줍니다.3,4
고품질 표준을 통해 실현된 신뢰할 수 있는 정량적 검사 결과
당사의 고품질 생산 표준은 특이 IgE 항체의 정량적 검출을 위해 검증되고 신뢰할 수 있으며 재현 가능한 결과를 보장합니다. 정량적 검사 결과는 정확한 진단을 내리고 질병 발생을 추적관찰하며 알레르기 질환의 발생을 예측할 수 있도록 합니다.5-13 검출 한계는 0.1 kUA/l입니다.5,14
특이 IgE 메뉴
자가면역 검사를 찾고 계십니까?
EliA 자가면역 검사 보기
ImmunoCAP 검사는 모든 환자를 대상으로 수행 가능
ImmunoCAP 특이 IgE 혈액 검사는 거의 제한 사항 없이 수행할 수 있습니다. 기존 피부단자검사(SPT) 대비 ImmunoCAP 혈액 검사의 장점은 다음과 같습니다.
  • 환자의 연령, 피부 상태, 복용 약물, 증상, 질병 활성도, 임신 여부와 상관없을 뿐만 아니라 영유아에서도 검사가 가능합니다.15-19
  • 초과민 반응 쇼크가 발생할 위험이 없습니다.15,19
  • 비오틴 보충제 섭취로 인한 간섭이 나타나지 않습니다.20
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
참고문헌
  1. Data on File. Thermo Fisher Scientific. July 2017.
  2. Crameri, R., In vitro allergy diagnosis – Allergen -specific IgE. In: Akdis, C A; Agache, I. EAACI Global Atlas of Allergy. Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2014.
  3. Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J, 2013. 6(1): p. 17.
  4. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p. 1-250.
  5. van Hage, M., C. Hamsten, and R. Valenta, ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology. J Allergy Clin Immunol, 2017. 140(4): p. 974-977.
  6. Soderstrom, L., et al., A further evaluation of the clinical use of specific IgE antibody testing in allergic diseases. Allergy, 2003. 58(9): p. 921-8.
  7. Sampson, H.A., Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 891-6.
  8. Illi, S., et al., The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. J Allergy Clin Immunol, 2004. 113(5): p. 925-31.
  9. Wood, R.A., The likelihood of remission of food allergy in children: when is the optimal time for challenge? Curr Allergy Asthma Rep, 2012. 12(1): p. 42-7.
  10. Eigenmann, P.A., et al., Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol, 2013. 24(2): p. 195-209.
  11. Pfaar, O., et al., Perspectives in allergen immunotherapy: 2019 and beyond. Allergy, 2019. 74 Suppl 108: p. 3-25.
  12. UKNEQAS for specific IgE: Pooled CV (%) during 2011-2017.
  13. Quality Club Specific IgE; pooled CV (%) during 2003-2017.
  14. Directions for use. ImmunoCAP specific IgE.
  15. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
  16. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.
  17. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.
  18. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
  19. Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.
  20. ImmunoDiagnostics Statment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, Jan 31 2018.