ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
ImmunoCAP 특이 IgG4
알레르기 항원별 면역요법의 지원
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
ImmunoCAP™ 특이 IgG4 검사1를 통해 혈청에서 알레르기 항원별 IgG4 항체를 정량화하여 면역학적 반응에 대한 적절한 평가를 수행할 수 있습니다.2 알레르기 항원별 면역요법(AIT) 시행 중 알레르기 항원별 IgG4 수치 증가는 면역체계가 요법에 반응하고 있음을 나타냅니다. IgG4는 알레르기 항원에 대한 면역 반응을 조절하는 능력을 가지고 있으므로 임상 반응에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.3
ImmunoCAP 특이 IgG4를 통해 알레르기 질환 및 면역요법 분야에서 중요한 임상 정보를 얻을 수 있습니다. 천식, 비염, 아토피 피부염 및 위장관 질환과 같은 다양한 알레르기 질환에 대한 임상 연구에서도 특정 IgG4 항체의 측정이 사용되었습니다.4,5
알레르기 항원별 면역요법 추적관찰(AIT)
면역요법 중에 특이 IgG4의 수치 증가는 다음 사항을 나타낼 수 있습니다.
  • 일반적이지만 확정적이지는 않은 임상 결과와의 연관성5
  • 면역체계가 요법에 반응하고 있음을 보여줌5
순환 특이 IgG4 항체의 정상 수치 이상의 일반적인 컷오프 값은 이들 항체가 알레르기 항원 노출의 마커이기 때문에 존재하지 않으며, 이는 질병과 직접적으로 관련되지 않을 수도 있고 현지 환경 및 노출 수준에 따라서도 달라집니다.5
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
참고문헌
  1. Jutel, M. and C.A. Akdis, Immunological mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Allergy, 2011. 66(6): p. 725-32.
  2. Directions for use. ImmunoCAP Specific IgG4.
  3. Jutel, M., A. Kosowska, and S. Smolinska, Allergen Immunotherapy: Past, Present, and Future. Allergy Asthma Immunol Res, 2016. 8(3): p. 191-7.
  4. Smoldovskaya, O., et al., Allergen-specific IgE and IgG4 patterns among patients with different allergic diseases. World Allergy Organ J, 2018. 11(1): p. 35.
  5. Ito, K., et al., The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow's milk allergic children. Clin Mol Allergy, 2012. 10(1): p.1.