만 17세인 Nina와 만 19세인 Peter는 모두 자작나무 꽃가루 알레르기가 있으며 최근에 사과를 먹고 구강 증후군이 나타나자 담당 의사를 찾아갔습니다. Nina는 입 안이 심하게 가려웠으며 Peter는 구강이 붓고 목구멍에 불편한 느낌이 있습니다.
두 사람 모두 봄과 초여름에 비염 증상이 나타납니다. Nina의 경우 증상이 점점 더 심해졌지만 Peter의 증상은 안정적입니다.
Nina와 Peter의 담당 의사는 두 사람의 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 사과 성분항원을 사용하여 검사해 보기로 했습니다.
자작나무 꽃가루 알레르기가 있는 두 명의 십대 청소년이 사과를 먹을 때 구강 증후군과 봄철에 비염을 앓습니다.
검사 | 유형 | Nina의 결과 | Peter의 결과 |
자작나무 | 전체 항원 | +4 | +3 |
Nina와 Peter 두 사람의 잔디, 쑥, 고양이, 개, 진드기에 대한 검사 결과는 음성이었습니다.
검사 | 유형 | Nina의 결과 | Peter의 결과 |
자작나무 | 전체 항원 | 16 | 12 |
이전에 Nina와 Peter를 진료했던 의사는 두 사람 모두 자작나무 꽃가루 알레르기라고 진단했으며 자작나무 꽃가루가 날리는 계절에 사용하도록 항히스타민제와 국소 스테로이드제를 처방했습니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Nina의 결과 | Peter의 결과 |
자작나무 | 전체 항원 | 22.4 | 15.8 |
사과 | 전체 항원 | 16.2 | 12.7 |
Bet v 1 | 알레르기 성분항원 | 21.1 | 14.6 |
Bet v 2 | 알레르기 성분항원 | <0.1 | <0.1 |
Bet v 4 | 알레르기 성분항원 | 0.2 | <0.1 |
Mal d 1 | 알레르기 성분항원 | 15.3 | 8.2 |
Mal d 3 | 알레르기 성분항원 | <0.1 | 6.4 |
Nina가 PR-10 단백질인 Mal d 1에 양성 결과가 나타나는 것으로 보아 사과 섭취로 인한 구강 증후군은 자작나무 꽃가루 알레르기의 결과임을 암시합니다.1 앞으로 Nina는 헤이즐넛, 배, 당근, 셀러리와 같이 PR-10을 함유한 식물성 식품에서 증상이 발생할 수 있습니다.
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
Nina의 담당 의사는 다음과 같이 조언했습니다.
추적관찰
Peter는 사과의 지질전달단백질(LTP)인 Mal d 3에 대한 IgE 항체를 가지고 있으며, 이는 심각한 전신 반응으로 발전할 위험이 더 높음을 암시합니다.2
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
Peter의 담당 의사는 다음과 같이 조언합니다.
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.