계란 알레르기 병력이 있는 만 5세 여아인 Jill은 최근에 생일 파티에서 케이크를 먹은 후 담당 의사를 찾아갔습니다. Jill의 어머니는 Jill이 케이크를 먹고도 아무런 반응을 보이지 않았다고 하면서 자라면서 계란 알레르기가 없어진 것은 아닌지 기대합니다.
Jill의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 계란 흰자를 사용하여 성분항원에 대한 반응과 함께 검사해 보기로 했습니다.
Jill의 부모는 Jill의 식단에서 계란을 제거했습니다. 특이 IgE 검사가 Jill이 지금 계란에 내성을 가지고 있는지 판단하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아봅니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Jill의 결과 |
계란 흰자 | 전체 항원 | 6.4 |
Gal d1(오보뮤코이드) | 알레르기 성분항원 | <0.10 |
Gal d 2(오브알부민) | 알레르기 성분항원 | 5.42 |
Jill이 Gal d 1(오보뮤코이드)에 대한 IgE 감작 반응을 보이지 않는 것으로 보아 완전히 익힌 계란을 먹을 수 있을 것입니다.1 익힌 계란(예: 머핀)을 사용한 개방형 경구유발검사(open food challenge)가 필요할 수 있습니다.
담당 의사 관리 계획
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.