우유 알레르기가 있는 만 5세 Elizabeth는 매년 정기 검진을 위해 담당 의사를 찾아갑니다. 우유에 알레르기가 있는 어린이 중 75%는 우유를 포함한 가열 음식에는 내성을 보이기 때문에1,2Elizabeth의 담당 의사는 Elizabeth에게 우유 성분항원 검사를 포함하여 우유에 대해 검사해 보기로 했습니다.
Elizabeth는 우유에 알레르기가 있지만 지금은 알레르기 반응 없이 가열한 우유가 포함된 음식을 먹을 수 있습니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Elizabeth의 결과 |
우유 | 전체 항원 | 2.13 |
Bos d 4(α-락트알부민) | 알레르기 성분항원 | 1.22 |
Bos d 5(β-락토글로불린) | 알레르기 성분항원 | <0.10 |
Bos d 8(카제인) | 알레르기 성분항원 | <0.10 |
Elizabeth는 α-lactalbumin 단백질에 감작되어 있습니다. 완전히 가열한 우유는 증상을 일으킬 위험이 낮아 보입니다. 카제인 단백질에 의해 심각한 알레르기 반응이 일어나지 않습니다.1,2
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.