우유 알레르기가 있는 만 4세 여아 Vanessa는 최근에 생일 파티에서 실수로 아이스크림을 먹은 후 담당 의사를 찾아갑니다. Vanessa의 어머니는 Vanessa가 아이스크림을 먹고도 아무 반응이 나타나지 않자 혹시 성장하면서 알레르기가 없어진 것이 아닌가 하고 기대합니다.
Vanessa의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 우유 성분항원을 사용하여 검사해 보기로 했습니다.
우유 알레르기 병력이 있는 소녀가 실수로 아이스크림을 먹었습니다. 우유 성분항원을 사용한 검사로 이 소녀의 병력을 더 잘 알 수 있습니다.
1세 때의 검사 결과는 다음과 같습니다.
검사 | 유형 | Vanessa의 결과 |
우유 | 전체 항원 | +4 |
검사 | 유형 | Vanessa의 결과 |
우유 | 전체 항원 | 20 |
Bos d 4(α-락트알부민) | 알레르기 성분항원 | 3.5 |
Bos d 5(β-락토글로불린) | 알레르기 성분항원 | 2.8 |
Bos d 6(소혈청알부민) | 알레르기 성분항원 | 0.4 |
Bos d 8(카제인) | 알레르기 성분항원 | 15.2 |
Vanessa의 3세 때 검사 결과는 다음과 같습니다.
검사 | 유형 | Vanessa의 결과 |
우유 | 전체 항원 | +3 |
검사 |
유형 |
Vanessa의 결과 |
우유 |
전체 항원 |
14 |
Bos d 4(α-락트알부민) |
알레르기 성분항원 |
2.8 |
Bos d 5(β-락토글로불린) |
알레르기 성분항원 |
2.5 |
Bos d 6(소혈청알부민) |
알레르기 성분항원 |
0.3 |
Bos d 8(카제인) |
알레르기 성분항원 |
8.5 |
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
알레르기항원 | 유형 | Vanessa의 결과 |
우유 | 전체 항원 | 6.3 |
Bos d 4(α-락트알부민) | 알레르기 성분항원 | 1.9 |
Bos d 5(β-락토글로불린) | 알레르기 성분항원 | 1.8 |
Bos d 6(소혈청알부민) | 알레르기 성분항원 | <0.1 |
Bos d 8(카제인) | 알레르기 성분항원 | 2.3 |
Vanessa는 Bos d 8 카세인 및 기타 우유 성분항원에 대한 IgE 수치가 점차 낮아지고 있어 우유 알레르기가 사라지고 있고 장시간 가열한 우유(baked milk)에도 내성이 있을 것으로 보입니다.1
담당 의사 관리 계획
Vanessa의 담당 의사:
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.