땅콩과 자작나무에 알레르기가 있는 만 15세 John은 콩 제품이 들어간 아시아 요리를 먹고 입 안이 가려워지고 코가 막히는 증상이 나타나자 담당 의사를 찾아갔습니다.
John의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 콩 성분항원을 사용하여 검사해 보기로 했습니다.
땅콩과 자작나무 알레르기가 있는 한 소년이 콩 제품이 포함된 음식을 먹고나서 증상이 나타나자 자신의 담당 의사를 찾아갑니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
알레르기항원 | 유형 | John의 결과 |
콩 | 전체 항원 | 1.5 |
Gly m 4 | 알레르기 성분항원 | 1.9 |
Gly m 5 | 알레르기 성분항원 | 1.4 |
Gly m 6 | 알레르기 성분항원 | 2.2 |
땅콩 | 전체 항원 | 72.1 |
Ara h 1 | 알레르기 성분항원 | 22.4 |
Ara h 2 | 알레르기 성분항원 | 23.1 |
Ara h 3 | 알레르기 성분항원 | 13.4 |
Ara h 8 | 알레르기 성분항원 | 3.7 |
Ara h 9 | 알레르기 성분항원 | <0.1 |
Gly m 5와 Gly m 6에 대한 결과는 John이 소량이라도 콩을 섭취할 경우 심각한 증상이 나타날 위험이 높다는 것을 보여줍니다. Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3에 대한 결과는 땅콩 섭취에 의해서도 John에게 심각한 반응이 나타날 위험이 높다는 것을 보여줍니다. 또한 이 검사 결과는 자작나무 꽃가루와 Gly m 4 사이에 임상적으로 관련된 교차 반응이 있다는 것을 나타냅니다.1
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
John의 담당 의사:
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.