ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
류마티스 관절염 손상이 심한 관절염 형태 감별
손과 발에 통증이 있는 만 32세 Emma는 최근 3 개월간 손의 통증이 심해지고 목 부위가 경직되며 피로감이 심해져 담당 의사를 찾아갔습니다.
Emma의 담당 의사는 전체  임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤  류마티스 관절염 검사를 하기로 했습니다.
Emma는 관절통과 피로 증상을 앓고 있습니다. 혈청학적 검사가 어떻게 류마티스 관절염 확진에 도움이 되는지 알아봅니다.
환자의 병력
가족력
  • 어머니는 알려지지 않은 형태의 손상이 심각한 관절염을 앓고 있습니다.
Emma의 개인 병력
  • 손가락 관절과 발바닥에 국소적으로 통증이 있습니다.
  • 이부프로펜은 약간 도움이 되지만 아세트아미노펜은 효과가 없습니다.
  • 영상촬영: 방사선영상에서 변연부 미란(marginal erosion)이 관찰되었습니다.
  • 신체검사: 촉진 시 손의 2번째와 3번째 근위 지절간관절(proximal interphalangeal joint)에 통증이 있는 것 외에는 정상입니다.
Emma의 검사 결과
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 결과의 해석
유형
Emma의 결과
CBC, Chem7, 간 기능 검사
소변검사 정상
Anti-dsDNA
음성
Anti-CCP
양성
RF IgM
양성
RF IgA
양성
감별진단
정밀 진단
  • 염증성 관절염, 류마티스
담당 의사 관리 계획
  • 초기 치료에 스테로이드와 메토트렉세이트를 사용합니다.
  • 이상 반응이 나타나면 생물학적제제를 투여하거나 3제 병용 요법을 실시합니다.
  • 초반에는 8~12주 간격으로 추적 관찰하면서 치료를 평가하고 실험실 검사 결과를 모니터링합니다.
  • 잘 관리되면 담당 의사 방문을 3~6개월 간격으로 연장할 수 있습니다.
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
참고문헌