Als Goldstandard für spezifische IgE-Bluttests1 bieten ImmunoCAP Tests eine hohe Leistungsfähigkeit und zuverlässige Ergebnisse.2
Im Gegensatz zu konventionellen Haut-Prick-Tests lassen sich ImmunoCAP Tests unabhängig von Alter, Krankheitsaktivität, Hautzustand, Medikation oder Schwangerschaft durchführen. Ebenso sind sie nicht mit dem Risiko einer Anaphylaxie verbunden.3
(2,5 mL Vollblut oder 1 mL Serum).4
für die relevanten Allergene (gemäß den Symptomen, dem Alter und dem lokalen Sensibilisierungsmuster) in Ihrem lokalen Einsendelabor.
mit den genauen Testergebnissen für eine personalisierte Betreuung des Patienten.
Die erhaltenen Ergebnisse des spezifischen IgE-Bluttests Ihres Patienten sollten in Verbindung mit der klinischen Anamnese und der körperlichen Untersuchung interpretiert werden.5,6
Die Ergebnisse des ImmunoCAP Bluttests zeigen an, ob der Patient gegen bestimmte Allergene sensibilisiert ist (also IgE-Antikörper aufweist). Allerdings bedeutet eine Sensibilisierung gegen bestimmte Allergene nicht unbedingt, dass der Patient eine Allergie aufweist, da eine Sensibilisierung nicht immer mit Symptomen verbunden ist.7 Eine Allergie ist eine symptomatische Antwort auf ein oder mehrere Allergen(e), auf die der Patient sensibilisiert ist.3 Je höher die Konzentration der spezifischen IgE-Antikörper, desto höher das Risiko einer Allergie.8
Spezifische IgE-Bluttests helfen Ihnen bei der Diagnose oder beim Ausschluss einer Allergie und bieten Ihnen so eine Orientierung bei der Festlegung der nächsten Schritte zur Behandlung Ihres Patienten.6
Im Vergleich zur klinischen Anamnese und körperlichen Untersuchung ermöglicht der zusätzliche Einsatz von ImmunoCAP Bluttests eine zuverlässigere Diagnose:12*
*Auf der Grundlage einer prospektiven multizentrischen Studie mit 380 Kindern unter 6 Jahren mit Symptomen von Ekzemen, giemendem Atmen/Asthma und/oder Rhinitis..12
In bestimmten Fällen ist eine Überweisung an einen Spezialisten erforderlich, zum Beispiel wenn es zwischen der klinischen Anamnese und den spezifischen IgE-Ergebnissen Widersprüche gibt.3,6
Wenn eine Allergie bestätigt wurde, kann Ihnen das spezifische IgE einen Rückschluss auf das/die verursachende(n) Allergen(e) ermöglichen, woraufhin Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen können:4
Auch wenn keine Allergie vorliegt, können spezifische IgE-Antikörper:7
Da sich Allergien im Laufe der Zeit verändern,13 können Ihnen regelmäßige Nachfolgetests auf spezifisches IgE dabei helfen, die Therapie Ihres Patienten wie erforderlich anzupassen – denn mit ihnen erkennen Sie:
IgE: Immunglobulin E; kUA/L: allergenspezifische Kilounits pro Liter
Für gesetzlich versicherte Patienten können pro Quartal 9 Allergenbestimmungen oder 8 Allergenbestimmungen und ein Gesamt-IgE angeordnet werden. Für Kinder unter 6 Jahren können mit der Ausnahmekennziffer 32009 in begründeten Einzelfällen 15
Allergenbestimmungen angeordnet werden, ohne den arztpraxisspezifischen Fallwert zu belasten.14 Für privat Versicherte können pro Blutentnahme 10 Allergenbestimmungen und 4 Mischallergenbestimmungen sowie ein Gesamt-IgE angeordnet werden.15