In quanto "gold standard" dei test ematici delle IgE specifiche,1 i test ImmunoCAP offrono performance elevate e risultati affidabili.2
A differenza dei test cutanei tradizionali, i test ImmunoCAP possono essere eseguiti a prescindere da fattori quali età, gravità della malattia, patologia cutanea, farmaci assunti o gravidanza. I test non presentano, inoltre, alcun rischio di anafilassi.3
per gli allergeni rilevanti (definiti in base ai sintomi, all’età e ai pattern di sensibilizzazione locali) e indirizza il paziente verso il laboratorio analisi di riferimento.4
(2,5 mL di sangue intero o 1 mL di siero).
con i risultati quantitativi del dosaggio delle IgE specifiche, per la gestione personalizzata del paziente.
Una volta ottenuti i risultati del test delle IgE specifiche del paziente, questi andranno interpretati congiuntamente all’anamnesi clinica del paziente e alla visita medica.5,6
I risultati dell'esame del sangue ImmunoCAP indicheranno se il paziente è sensibilizzato (ha anticorpi IgE) a specifici allergeni. La sensibilizzazione a specifici allergeni, però, non significa necessariamente che il paziente abbia una manifesta allergia, in quanto la sensibilizzazione precede o non sempre comporta la comparsa dei sintomi.7 Con allergia si intende una risposta sintomatica a uno o più allergeni nei confronti dei quali il soggetto presenta una sensibilizzazione.3 Quanto più alta è la concentrazione degli anticorpi delle IgE specifiche, tanto maggiore è il rischio di allergia.8
I test ematici delle IgE specifiche possono aiutare a diagnosticare o a escludere un’allergia, indicando in quale direzione avviare il programma di gestione del paziente.6
Affiancare all’anamnesi clinica e alla visita medica i test ematici ImmunoCAP fornisce una diagnosi più affidabile:10*
*Basato su uno studio multicentrico prospettico di 380 bambini <6 anni con sintomi di eczema e/o respiro sibilante/asma e/o rinite.10
In alcuni casi sarà necessario l'approfondimento dello Specialista, ad es. se presente un'incongruenza tra l'anamnesi clinica e i risultati delle IgE specifiche.3,6
Quando l'allergia è confermata, le IgE specifiche possono aiutare a individuare gli allergeni che ne sono la causa, consentendo al medico di:4
Anche in assenza di allergia, gli anticorpi delle IgE specifiche possono:7
Poiché le allergie si evolvono nel tempo,11 svolgere regolarmente test di follow-up delle IgE specifiche può aiutare ad adeguare opportunamente la gestione del paziente, in quanto tali test consentono di verificare:
IgE: immunoglobulina E; kUA/L: kilo-unità allergene-specifiche per litro
I test allergologici in vitro delle IgE specifiche, come ribadito anche nei "Nuovi LEA",12 possono essere prescritti direttamente dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, anche attraverso l'indicazione di "pannelli" di allergeni, ovvero gruppi omogenei di test, ad esempio, inalanti o alimentari.13 Queste modalità possono variare da regione a regione sulla base di specifiche norme regionali, che presentano una relativa variabilità nelle regole prescrittive degli esami allergologici su tutto il territorio nazionale (cfr. Survey FIMMG 2018).13 Inoltre, il test delle IgE Totali può essere richiesto in associazione a quello delle IgE specifiche.12