Caroline und Emma, zwei 16 Jahre alte Mädchen mit bekannter Erdnussallergie, besuchen ihren Arzt aufgrund von verstopfter Nase in Kombination mit gereizten, juckenden Augen und gelegentlichen lokalen Reaktionen im Mund.
Der Arzt, der Caroline und Emma behandelt, erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und fordert einen Test mit Erdnusskomponenten an.
Finden Sie heraus, wie Sensibilisierungstests auf Allergene zeigen können, ob zwei Mädchen ein Risiko für schwere Reaktionen auf Erdnüsse haben.
Test |
Typ |
Carolines Ergebnisse |
Emmas Ergebnisse |
Erdnüsse |
|
+4 |
+4 |
Basierend auf Anamnese, Beurteilung und Tests hat der frühere Arzt Caroline und Emma empfohlen, Erdnüsse vollständig von ihrem Speiseplan zu streichen.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Test | Typ | Carolines Ergebnisse | Emmas Ergebnisse |
Erdnüsse | Allergengesamtextrakt | 26 | 28 |
Ara h 1 | Allergenkomponente | <0,1 | 2,1 |
Ara h 2 | Allergenkomponente | <0,1 | 12,3 |
Ara h 3 | Allergenkomponente | <0,1 | 3,3 |
Ara h 8 | Allergenkomponente | 33 | 10,3 |
Ara h 9 | Allergenkomponente | <0,1 | < 0,1 |
Caroline zeigt keine nachweisbaren IgE-Mengen gegen einen der Spezies-spezifischen Marker für eine Erdnussallergie (Ara h 1, Ara h 2 und Ara h 3). Auch Ara h 9 ist negativ. Sie hat jedoch einen hohen Spiegel an Antikörpern, die Ara h 8 erkennen, wodurch eine pollenassoziierte Lebensmittelallergie angezeigt wird. Dies passt zu ihren Symptomen im Frühling.1-3
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Emma zeigt erhebliche/hohe Mengen von IgE gegen Spezies-spezifische Marker für eine Erdnussallergie, die oft mit systemischen Reaktionen einhergehen.1-3
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMFPEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.