Carolina y Emma, las dos de 16 años con alergia conocidas al cacahuete, acuden a consulta porque experimentan obstrucción nasal e irritación y picazón en ojos y a veces también reacción local en la boca.
El médico de Carolina y de Emma hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con componentes de cacahuete.
Descubra cómo la prueba de sensibilización de alérgenos puede mostrar si dos chicas tienen riesgo de sufrir reacciones graves a los cacahuetes.
Prueba |
Tipo |
Resultados de Carolina |
Resultados de Emma |
Cacahuete |
Alérgeno Completo |
+4 |
+4 |
Según los antecedentes, la evaluación y las pruebas, su anterior médico recomendó que ni Carolina ni Emma comieran nada de cacahuetes.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de estos pacientes, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Carolina | Resultados de Emma |
Cacahuete | Alérgeno completo | 26 | 28 |
Ara h 1 | Componente de alérgeno | <0,1 | 2,1 |
Ara h 2 | Componente de alérgeno | <0,1 | 12,3 |
Ara h 3 | Componente de alérgeno | <0,1 | 3,3 |
Ara h 8 | Componente de alérgeno | 33 | 10,3 |
Ara h 9 | Componente de alérgeno | <0,1 | <0,1 |
Carolina no tiene niveles detectables de IgE a ninguno de los marcadores específicos de la especie en la alergia a los cacahuetes; Ara h 1, Ara h 2 y Ara h 3. Además, Ara h 9 es negativo. Sin embargo, tiene altos niveles de anticuerpos que reconocen Ara h 8, lo cual indica una alergia alimentaria relacionada con el polen. Esto concuerda con sus síntomas durante la temporada de primavera.1-3
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Emma tiene marcadores significativos/altos de IgE especie específica para la alergia al cacahuete, a menudo asociados a reacciones generalizadas.1-3
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.