John, ein 15 Jahre alter Junge mit bekannter Erdnuss- und Birkenpollenallergie, besucht seinen Arzt, nachdem ein asiatisches Essen, das auch Sojaprodukte enthielt, bei ihm Jucken im Mund und eine verstopfte Nase verursacht hat.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und fordert einen Test mit Sojakomponenten an.
Ein Junge mit einer Erdnuss- und Birkenpollenallergie besucht seinen Arzt, nachdem der Verzehr von Lebensmitteln mit Sojaprodukten Symptome verursacht hat.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Allergen | Typ | Johns Ergebnisse |
Soja | Allergengesamtextrakt | 1,5 |
Gly m 4 | Allergenkomponente | 1,9 |
Gly m 5 | Allergenkomponente | 1,4 |
Gly m 6 | Allergenkomponente | 2,2 |
Erdnüsse | Allergengesamtextrakt | 72,1 |
Ara h 1 | Allergenkomponente | 22,4 |
Ara h 2 | Allergenkomponente | 23,1 |
Ara h 3 | Allergenkomponente | 13,4 |
Ara h 8 | Allergenkomponente | 3,7 |
Ara h 9 | Allergenkomponente | < 0,1 |
Die Ergebnisse für Gly m 5 und Gly m 6 zeigen an, dass für John ein erhöhtes Risiko für schwere Reaktionen beim Verzehr von Soja besteht, selbst bei kleinen Mengen. Zudem zeigen die Ergebnisse für Ara h 1, Ara h 2 und Ara h 3 an, dass ein erhöhtes Risiko für schwere Reaktionen beim Verzehr von Erdnüssen vorliegt. Die Testergebnisse belegen außerdem klinisch relevante Kreuzreaktionen zwischen Birkenpollen und Gly m 4.1
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
Johns Arzt unternimmt Folgendes:
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.