Recent searches Clear History
Contatti
Test ImmunoCAP Phadiatop
Aiuta a confermare o escludere l'allergia IgE-mediata
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Il test ImmunoCAP™ Phadiatop™ misura gli anticorpi delle IgE verso una miscela ben bilanciata di allergeni inalanti comuni e aiuta a confermare o escludere l'allergia atopica, ossia la tendenza a produrre una risposta IgE-mediata alle proteine presenti nell'ambiente. ImmunoCAP Phadiatop Infant, una soluzione ottimizzata per i bambini di età inferiore a 5 anni, include allergeni alimentari importanti per questa fascia di età.1-5
Questi test possono aiutare i Clinici a:
  • Distinguere i disturbi allergici IgE-mediati da altri aventi sintomi simili a quelli delle allergie.2-4
  • Individuare i Pazienti che necessitano di eseguire i test delle IgE specifiche con allergeni interi, per identificare gli allergeni che provocano i sintomi e garantire una gestione appropriata del Paziente.2-4
Il test ImmunoCAP Phadiatop può essere eseguito su qualsiasi Paziente
Il test ImmunoCAP Phadiatop può essere eseguito con poche limitazioni. A differenza dei tradizionali skin-prick test (SPT), il test sierologico ImmunoCAP:
  • Può essere eseguito indipendentemente da età del Paziente, condizioni della pelle, farmaci assunti, sintomi, attività della malattia, nonchè durante la gravidanza e la prima infanzia.9-13
  • Non presenta rischio di anafilassi.9,13
  • Non è soggetto a interferenze da parte di integratori di biotina esogena.14
Per facilitare l'identificazione degli allergeni che provocano i sintomi e stabilirne i valori quantitativi, si consiglia di testare nuovamente il campione con gli allergeni interi ImmunoCAP per le IgE specifiche.
9 Pazienti allergici/non allergici su 10 sono classificati correttamente utilizzando il test ImmunoCAP Phadiatop
Scopri l'intero portfolio ImmunoCAP.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test ImmunoCAP.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Ottieni informazioni scientifiche su allergeni estrattivi e componenti molecolari allergeniche.
Consulta Allergen Encyclopedia
Riferimenti
1. Directions for use. ImmunoCAP Phadiatop.
2. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4): p. 285-92.
3. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
4. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 
5. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): p. 337-43.
6. Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens. Ann Allergy Asthma Immunol, 2001. 86(2): p. 196-202.
7. Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms. Int J Pediatr, 2009. 2009: p. 460737.
8. Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease. Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics. Allergy, 1998. 53(8): p. 763-8.
9. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
10. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.
11. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.
12. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
13. Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.
14. ImmunoDiagnostics Statment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, Jan 31 2018.