Recent searches Clear History
Contacto
Prueba ImmunoCAP Phadiatop
Ayuda a diagnosticar o descartar alergias mediadas por la IgE
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
La prueba ImmunoCAP™ Phadiatop™ mide los anticuerpos de IgE en una mezcla equilibrada de aeroalérgenos comunes y ayuda a diagnosticar o descartar atopia, una tendencia a producir una respuesta mediada por la IgE a las proteínas del medio ambiente. ImmunoCAP Phadiatop Infant, que está optimizado para niños menores de 5 años, incluye alérgenos alimentarios que son importantes para ese grupo de edad.1-5
Estas pruebas pueden ayudar a los médicos a:
  • Diferenciar trastornos alérgicos mediados por la IgE de otros síntomas parecidos a los de una alergia.2-4
  • Identificar a los pacientes que necesitan pruebas de IgE específica con alérgenos completos para ayudar a identificar los alérgenos que provocan los síntomas y determinar el tratamiento adecuado.2-4
Las pruebas de ImmunoCAP Phadiatop se pueden realizar en cualquier paciente
Las pruebas de ImmunoCAP Phadiatop se pueden realizar con pocas limitaciones. A diferencia de las pruebas tradicionales PPC (pruebas de punción cutánea), el análisis de sangre de ImmunoCAP:
  • Puede realizarse independientemente de la edad del paciente, el estado de la piel, los medicamentos que tome, los síntomas que tenga, la actividad de la enfermedad, si está embarazada e incluso en las primeras etapas de la infancia.9-13
  • No presenta riesgo de anafilaxia.9,13
  • No está sujeto a interferencias procedentes de suplementos de biotina exógena.14
Para ayudar a identificar los alérgenos que provocan los síntomas y los valores cuantitativos, se recomienda retestar el suero con los alérgenos completos apropiados de ImmunoCAP Specific IgE.
Nueve de cada 10 pacientes alérgicos o no alérgicos se han clasificado correctamente con la prueba de ImmunoCAP Phadiatop
Examine la cartera completa de pruebas ImmunoCAP
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Obtenga información científica sobre alérgenos completos, mezclas de alérgenos y componentes de alérgenos
Visite la enciclopedia de alérgenos
Referencias
1. Instrucciones de uso. ImmunoCAP Phadiatop.
2. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4): p. 285-92.
3. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
4. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. Marzo de 2012;23(2):159–65. 
5. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): p. 337-43.
6. Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens. Ann Allergy Asthma Immunol, 2001. 86(2): p. 196-202.
7. Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms. Int J Pediatr, 2009. 2009: p. 460737.
8. Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease. Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics. Allergy, 1998. 53(8): p. 763-8.
9. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
10. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.
11. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.
12. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
13. Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.
14. ImmunoDiagnostics Statment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, 31 de enero de 2018.