Recent searches Clear History
Contatti
Test ImmunoCAP™  per le componenti molecolari allergeniche
Scopri informazioni che possono aiutarti a personalizzare il piano di gestione dei pazienti
I test per le componenti molecolari allergeniche aiutano ad avere una visione dettagliata delle allergie alimentari, respiratorie e al veleno di insetti.1,2
Per i laboratoristi  interessati ad aggiungere i test ImmunoCAP al proprio portfolio diagnostico: consultate il catalogo dei prodotti ImmunoCAP.
Un uomo che accarezza il suo cane mentre si rilassa fuori sull'erba
Cos'è il test ImmunoCAP per le componenti molecolari allergeniche?
Test ematici delle IgE specifiche all'avanguardia
I test per le componenti molecolari allergeniche misurano la sensibilizzazione allergica alle molecole presenti all'interno degli allergeni estrattivi, consentendo una comprensione più approfondita delle cause, dei rischi e della gestione dei sintomi.1,2
I test per le componenti molecolari allergeniche misurano la sensibilizzazione allergica alle molecole presenti all'interno degli allergeni estrattivi, consentendo una comprensione più approfondita delle cause, dei rischi e della gestione dei sintomi.1,2
La sensibilizzazione a queste diverse proteine può fornire informazioni preziose sullo stato della malattia di un paziente.1
Conoscere le proteine alle quali il paziente potrebbe reagire consente di ottenere una migliore comprensione della potenziale allergia.1
Conoscere le proteine alle quali il paziente potrebbe reagire consente di ottenere una migliore comprensione della potenziale allergia.1
Insieme ai sintomi e all'anamnesi del paziente, queste informazioni possono aiutare a creare un piano di gestione completo e strutturato per migliorare la qualità di vita del paziente.1,2
Contatta un esperto sui test ImmunoCAP per iniziare a utilizzare i test per le componenti molecolari allergeniche.
Perché utilizzare i test ImmunoCAP per le componenti molecolari allergeniche?
Informazioni dettagliate per una gestione dei sintomi altrettanto dettagliata
Per i medici di famiglia e gli specialisti, i test per le componenti molecolari allergeniche consentono di rispondere a domande preziose che potrebbero indirizzare verso una diagnosi differenziale e ottimizzare la gestione dei pazienti. 1,2
È possibile ottenere risposte a domande come... 
dog
I sintomi sono dovuti a un cane maschio o femmina?2
eggs
Le uova e/o il latte cotti al forno sono più sicuri per il paziente rispetto agli stessi cibi crudi?2
almond
Il rischio di una reazione grave alle arachidi è sufficientemente basso per un test di provocazione orale?2
almond
Quale immunoterapia specifica è migliore per il paziente?2
bee
Si tratta di una sensibilizzazione clinica alla frutta a guscio o di una cross-reazione con i pollini degli alberi?2
Esplora i casi clinici sulle componenti molecolari allergeniche  e scopri tutto il potenziale dei test.
Quali componenti molecolari allergeniche ImmunoCAP sono disponibili?
Oltre 100 componenti molecolari allergeniche disponibili
Alcuni dei test ImmunoCAP per le componenti molecolari allergeniche più comuni sono: *
Acari della polvere
Arachidi
Latte vaccino
Pollini
Frutta a guscio
Uova
Grano
Soia
Scopri altre opportunità diagnostiche con le componenti molecolari allergeniche
Come funziona il processo di prescrizione dei test ImmunoCAP?
È semplice come contare fino a 1… 2... 3…
Clipboard - How to Order sections, Order an ImmunoCAP test
Prescrivi un test ImmunoCAP
Segui le procedure normalmente utilizzate per prescrivere gli esami del sangue di laboratorio.6
Contatta uno specialista per avere supporto con le prescrizioni.  
Blood vial - How to Order sections, Let the laboratory analyze
Attendi i risultati delle analisi di laboratorio
Il laboratorio processerà i test ImmunoCAP sui Sistemi di Laboratorio Phadia. 
Chart - How to Order sections, Receive results
Ricevi i risultati dei test
Valuta e interpreta i risultati dei test ImmunoCAP per personalizzare la gestione del paziente.
Come si interpretano i risultati dei test delle componenti molecolari allergeniche alimentari?
Forniamo supporto all'interpretazione
Sia per i medici che per gli specialisti, le guide per l'interpretazione dei risultati dei test delle componenti allergeniche forniscono indicazioni chiare su come la sensibilizzazione alle diverse tipologie di componenti molecolari allergeniche alimentari possa influire sul piano di gestione del paziente.
I risultati degli esami del sangue delle IgE specifiche devono essere interpretati unitamente all'anamnesi clinica del paziente e all'esame obiettivo.8-10  I risultati degli esami del sangue ImmunoCAP indicheranno se il paziente è sensibilizzato (ovvero presenta anticorpi IgE) ad allergeni specifici. Tuttavia, la sensibilizzazione ad allergeni specifici non sempre indica un'allergia clinica, poiché la sensibilizzazione non sempre determina sintomi.8,11
Quali sono i vantaggi degli esami del sangue ImmunoCAP?
Apprezzati in tutte le specialità, i test ImmunoCAP per le IgE Specifiche sono la tecnologia gold standard nella diagnostica in-vitro delle allergie7 e possono aiutare a ottimizzare gli esiti clinici dei pazienti con allergie.
Per ulteriori informazioni sui test ImmunoCAP, sulle allergie e/o sugli strumenti e le risorse per la formazione, contatta i nostri esperti sulle allergie.
Risorse pertinenti
Strumenti di supporto per la diagnosi delle malattie e la gestione dei pazienti.
Riferimenti bibliografici
  1. Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J, 2013. 6(1): p. 17.
  2. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p 1-250
  3. Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M et al. Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol 2013;24(2):195-209
  4. Bousquet J, Anto J M et al. Allergic rhinitis. Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95.
  5. Scadding G K, Scadding G W. Diagnosing allergic rhinitis. Immunol Allergy Clin North Am 2016;36(2):249-260
  6. Popescu F D, Vieru M. Precision medicine allergy immunoassay methods for assessing immunoglobulin E sensitization to aeroallergen molecules. World J Methodol 2018;8(3):17-36
  7. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy. Allergy. 2013 Jun;68(6):693-4. doi: 10.1111/all.12177. Epub 2013 Apr 27. PMID: 23621640.