I sistemi di Laboratorio Phadia sono completamente automatizzati e progettati per ottimizzare l'efficienza del flusso di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni e dal volume di test del laboratorio. Si adattano alle esigenze specifiche e si adeguano perfettamente alle dimensioni con l’aumentare delle operazioni del laboratorio.
La gamma di Sistemi Phadia è dotata di un ampio pannello diagnostico con reagenti di sistema condivisi e curve di calibrazione stabili per 28 giorni. Insieme, le funzioni consentono di minimizzare i tempi e lo spreco di reagenti.
Tutti gli strumenti Phadia sono compatibili con il software Phadia™ Prime più recente, che consente di ottimizzare i flussi di lavoro e di informazioni del laboratorio. Indipendentemente dai requisiti di produttività, dalle limitazioni di spazio e dalle risorse, esiste un Sistema Phadia per qualsiasi esigenza.
Assicurando l'automazione completa con un tempo hands-on di soli 15 minuti, che consente al laboratorio di aumentare la produttività con un minor numero di risorse.
Ottimizzando l'efficienza dei flussi di lavoro. Tutte le curve di calibrazione sono stabili per 4 settimane e comprendono diversi test, minimizzando i tempi e lo spreco di reagenti.
Consentendo di ottenere risultati diagnostici accurati e riproducibili a ogni turno, senza inutili tempi di inattività.
Indipendentemente dai requisiti di produttività, dalle limitazioni di spazio e dalle risorse, il Sistema Phadia è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
La configurazione in cluster consente ai diversi strumenti Phadia in rete di funzionare con un unico computer Phadia Prime.
Trova uno strumento per eseguire i test ImmunoCAP™.
Trova uno strumento per eseguire i test EliA™.
Ottenere formazione e certificazione professionale di base e avanzata.
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nel tuo Paese. Contatta il rappresentante di vendita per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nel tuo Paese. Contatta il rappresentante di vendita per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici. Numero di registrazione del produttore del RAEE (Repubblica d'Irlanda): IE002099WB