Negli ultimi sei anni, all'inizio della primavera (da febbraio a maggio), Adam (23 anni) e Ben (28 anni) hanno entrambi sofferto di grave rino-congiuntivite recidiva. Per entrambi i pazienti è stata presa in considerazione l’immunoterapia specifica (ITS).
Ma prima di prendere una decisione, è necessario identificare la fonte sensibilizzante primaria delle IgE a livello molecolare.
Il medico di Adam e Ben esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di eseguire il test delle componenti molecolari allergeniche per pollini di graminacee e betulla.
Due uomini soffrono di grave rino-congiuntivite ricorrente. Cosa rivelerà il test delle componenti molecolari allergeniche per i pollini di graminacee e betulla?
Prick test | |||
---|---|---|---|
Test |
Tipo |
Risultati di Adam |
Risultati di Ben |
Betulla |
Allergene estrattivo |
+3 |
+3 |
Fileo |
Allergene estrattivo |
+3 |
+3 |
Prick test |
---|
Risultati del test ImmunoCAPTM (kUA/I) | |||
---|---|---|---|
Test |
Tipo |
Risultati di Adam |
Risultati di Ben |
Betulla |
Allergene estrattivo |
15 |
8,5 |
Fileo |
Allergene estrattivo |
6,3 |
11,3 |
Risultati del test ImmunoCAPTM (kUA/I) |
---|
I precedenti medici di Adam e Ben avevano diagnosticato allergia alle graminacee e alla betulla e suggerito di usare antistaminici orali e steroidi nasali durante la stagione dei pollini.
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Test |
Tipo |
Risultati di Adam |
Risultati di Ben |
---|---|---|---|
Bet v1 |
Componente molecolare allergenica |
10,1 |
0,1 |
Bet v 2 (Profilina) |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
6,3 |
Bet v 4 (Polcalcina) |
Componente molecolare allergenica |
5,2 |
0,1 |
Bet v6 |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
<0,1 |
Phl p 1 |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
7,3 |
Phl p 5 |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
<0,1 |
Phl p7 (Polcalcina) |
Componente molecolare allergenica |
5,8 |
0,1 |
Phl p 12 |
Componente molecolare allergenica |
<0,1 |
5,7 |
Test |
Tipo |
Risultati di Adam |
Risultati di Ben |
---|
La risposta delle IgE specifiche di Adam alla singola componente molecolare allergenica del polline di betulla, Bet v1, indica che un'immunoterapia specifica (ITS) per il polline di betulla è appropriata. La risposta delle IgE specifiche alle Polcalcine cross-reattive (Bet v4 e Phl p7) spiega il risultato positivo verso le graminacee.1
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
PIANO DI GESTIONE CLINICO
FOLLOW-UP
L'assenza di IgE specifiche verso Bet v1 indica che la sensibilizzazione al polline non è originata dai pollini di betulla. La risposta delle IgE specifiche di Ben a Phl p1 indica che un'immunoterapia specifica (ITS) per i pollini delle graminacee è appropriata. La risposta delle IgE specifiche verso le profiline cross-reattive (Bet v2 e Phl p12) spiega il risultato positivo verso le graminacee.1
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
PIANO DI GESTIONE CLINICO
FOLLOW-UP
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.