A quantificação de anticorpos IgG4 específicos para alérgenos no soro com testes ImmunoCAP™ para IgG4 específica1 oferece uma avaliação adequada da resposta imunológica.2 Durante a imunoterapia específica do alérgeno (ITA), níveis altos de IgG4 específica do alérgeno indicam que o sistema imunológico está respondendo à terapia. A IgG4 tem a capacidade de modular a resposta imune ao alérgeno e, portanto, o potencial de influenciar a resposta clínica.3
Com o ImmunoCAP de IgG4 específica, informações clínicas valiosas nos campos de doença alérgica e imunoterapia podem ser obtidas. A medição de anticorpos IgG4 específicos também foi usada em estudos clínicos de diferentes doenças alérgicas, como asma, rinite, dermatite atópica e distúrbios gastrointestinais.4,5
Durante a imunoterapia, níveis elevados de IgG4 específico podem indicar:
Não há valor de corte comum para níveis acima do normal de anticorpos IgG4 específicos circulantes, pois esses são marcadores para exposição a alérgenos, que podem não estar diretamente relacionados à doença e dependerão do ambiente local e dos níveis de exposição.5