以 ImmunoCAP™ 特異性 IgG4 檢測1定量血清中的特異過敏原 IgG4 抗體,可提供適當的免疫反應評估。2 特異過敏原免疫治療 (AIT) 期間,特異過敏原 IgG4 含量上升代表免疫系統正在對治療有反應。IgG4 能調節對過敏原所產生的免疫反應,從而具影響臨床反應之潛力。3
使用 ImmunoCAP 特異性 IgG4 取得過敏疾病和免疫治療領域的寶貴臨床資訊。特異性 IgG4 抗體之測量也被使用在不同過敏疾病的臨床研究,如氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎和腸胃道疾患。4,5
免疫治療期間,特異性 IgG4 含量上升可能代表:
對於循環血中的特異性 IgG4 抗體來說,並沒有一個超出正常含量的常用閾值,因為這些標記物是用於過敏原暴露,未必會與疾病有直接關聯且會依據在地環境和暴露程度而定。5
選擇您偏好的語言