La quantification des IgG4 spécifiques aux allergènes dans le sérum à l’aide des tests ImmunoCAP™ IgG4 spécifiques 1 permet d’évaluer correctement la réponse immunologique.2 Au cours de l’immunothérapie spécifique aux allergènes, une augmentation des titres d’IgG4 spécifiques aux allergènes indique que le système immunitaire réagit au traitement. L’IgG4 a la capacité de moduler la réponse immunitaire à l’allergène et donc d’influencer la réponse clinique.3
Le test ImmunoCAP IgG4 Spécifiques permet d’obtenir des informations cliniques précieuses dans les domaines des allergies et de l’immunothérapie. La mesure des IgG4 spécifiques a également été utilisée dans des études cliniques portant sur différentes allergies telles que l’asthme, la rhinite, la dermatite atopique et les troubles gastro-intestinaux.4,5
Au cours de l’immunothérapie, toute augmentation des titres d’IgG4 spécifiques peut indiquer :
Il n’existe pas de valeur seuil commune pour les titres supérieurs à la normale d’IgG4 spécifiques circulantes, car il s’agit de marqueurs d’exposition aux allergènes, qui peuvent ne pas être directement liés à la maladie et qui dépendent de l’environnement local et des niveaux d’exposition.5
Avant de continuer...
Nous avons remarqué que vous visitez peut-être une version de notre site Web qui ne correspond pas à votre position actuelle. Souhaitez-vous afficher le contenu en fonction de votre région ?
Contactez-nous
Vous souhaitez utiliser nos solutions dans votre laboratoire ou votre cabinet médical ?
Vous n'êtes pas un professionnel de laboratoire ou un professionnel de santé mais souhaitez en savoir plus sur les tests d'allergie ?
Visitez Allergy InsiderChoisissez votre langue