Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
ImmunoCAP spezifisches IgG4
Eine Hilfe während der allergenspezifischen Immuntherapie
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Die Quantifizierung von Allergen-spezifischen IgG4-Antikörpern im Serum mit ImmunoCAP™ Tests für spezifisches IgG41 bietet eine geeignete Beurteilung der immunologischen Reaktion.2 Bei einer allergenspezifischen Immuntherapie (SIT) deuten erhöhte Konzentrationen von allergenspezifischem IgG4 darauf hin, dass das Immunsystem auf die Therapie reagiert. IgG4 ist in der Lage, die Immunreaktion auf Allergene zu modulieren und somit die klinische Reaktion zu beeinflussen.3
Mit ImmunoCAP Tests für spezifisches IgG4 können wertvolle klinische Informationen in den Bereichen allergischer Erkrankungen und Immuntherapie gewonnen werden. Die Messung spezifischer IgG4-Antikörper wurde auch in klinischen Studien zu verschiedenen allergischen Erkrankungen wie Asthma, Rhinitis, atopischer Dermatitis und gastrointestinalen Erkrankungen verwendet.4,5
Zur Nachkontrolle einer allergenspezifischen Immuntherapie (SIT)
Während der Immuntherapie können erhöhte Konzentrationen von spezifischem IgG4 auf Folgendes hinweisen:
  • Eine allgemeine, aber nicht definitive Korrelation mit dem klinischen Ergebnis5
  • Nachweis, dass das Immunsystem auf die Therapie reagiert5
Es gibt keine definierten Höchstwerte für über dem Normalwert liegende Konzentrationen zirkulierender spezifischer IgG4-Antikörper, da diese Marker für die Allergenexposition sind. Sie stehen möglicherweise nicht direkt mit der Erkrankung in Zusammenhang und hängen von der lokalen Umgebung und den Expositionswerten ab.5
Entdecken Sie das vollständige ImmunoCAP Portfolio.
Portfolio anzeigen
Finden Sie ein Laborsystem zur Durchführung von ImmunoCAP Tests.
Phadia Laborsysteme anzeigen
Hier finden Sie wissenschaftliche Informationen zu Allergengesamtextrakten, Allergenmischungen und Allergenkomponenten.
Besuchen Sie das Allergenlexikon
Literatur
  1. Jutel, M. and C.A. Akdis, Immunological mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Allergy, 2011. 66(6): p. 725-32.
  2. Gebrauchsinformation ImmunoCAP Specific IgG4.
  3. Jutel, M., A. Kosowska, and S. Smolinska, Allergen Immunotherapy: Past, Present, and Future. Allergy Asthma Immunol Res, 2016. 8(3): p. 191-7.
  4. Smoldovskaya, O., et al., Allergen-specific IgE and IgG4 patterns among patients with different allergic diseases. World Allergy Organ J, 2018. 11(1): S. 35.
  5. Ito, K., et al., The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow's milk allergic children. Clin Mol Allergy, 2012. 10(1): S.1.