Recent searches Clear History
Fale conosco
Artrite reumatoide: Diferenciação entre as formas de artrite incapacitante
default_alt_text
Eloísa, uma mulher de 32 anos com dores nos pés e nas mãos, visita seu médico depois de notar, nos últimos três meses, um aumento nas dores nas mãos, contratura cervical e piora na fadiga.
O médico realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes para artrite reumatoide.
Eloísa está enfrentando dor nas articulações e fadiga. Veja como os testes sorológicos podem ajudar a confirmar o diagnóstico de artrite reumatoide.
Patient History
Histórico do paciente
História familiar
  • A mãe tem uma forma desconhecida de artrite incapacitante.
Histórico pessoal de Eloísa
  • Dor localizada nas articulações dos dedos e nas solas dos pés.
  • O ibuprofeno ajuda um pouco, mas o paracetamol não.
  • Exame de imagem: erosões marginais detectadas nas radiografias.
  • Exame físico: normal, com exceção das mãos, que estavam sensíveis à apalpação nas 2ª e 3ª articulações interfalangeanas proximais.
 Resultados dos testes de Eloísa
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Interpretação dos resultados do teste
Tipo
Resultados de Eloísa
Hemograma completo, perfil metabólico básico (Chem7), testes de função hepática
Urinálise normal
Anti-dsDNA
Negativo
Anti-CCP
Positivo
FR IgM
Positivo
FR IgA
Positivo
Tipo
Resultados de Eloísa
Differential Diagnosis
Diagnóstico diferencial
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
  • Artrite reumatoide inflamatória.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
  • Inicialmente, esteroides e metotrexato.
  • Agentes biológicos ou terapia tripla se a resposta for inadequada.
  • Acompanhamento a cada 8 a 12 semanas, no início, para avaliar terapias e monitorar o trabalho laboratorial.
  • As visitas ao médico podem se estender para cada três a seis meses, se bem controladas.
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.
Referências