Emma ha 32 anni e soffre di dolore alle mani e ai piedi. Viene visitata dal suo medico perché avverte dolore alle mani, rigidità del collo e un peggioramento della sensazione di affaticamento negli ultimi mesi.
Il medico esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporre Emma al test diagnostico per l'artrite reumatoide.
Emma soffre di dolori articolari e affaticamento. Informazioni su come i test sierologici possono contribuire a confermare una diagnosi di artrite reumatoide.
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Tipo |
Risultati di Emma |
CBC, Chem7, test della funzionalità epatica |
Analisi delle urine normale |
Anti-dsDNA |
Negativo |
Anti-CCP |
Positivo |
RF IgM |
Positivo |
RF IgA |
Positivo |
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
PIANO DI GESTIONE CLINICO
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.
Prima di continuare...
Abbiamo notato che stai visitando una versione del nostro sito web che non corrisponde alla tua posizione attuale. Vuoi visualizzare i contenuti in base alla tua regione?
Contatti
Sei interessato a utilizzare le nostre soluzioni nel tuo laboratorio o studio medico?
Non sei un professionista di laboratorio o un operatore sanitario ma vorresti saperne di più sui test allergologici?
Visita Allergy InsiderScelta della lingua preferita